U heeft gezocht op: Blokken
29  results were found
SearchResultCount:"29"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Blokverwarmer, blok, VWR®, Aluminium blok, Voor: Buizen van 1,5 ml, Boringen: 40
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Blokverwarmer, blok, VWR®, Enkele blok, Afmeting opening: Ø 12,7 mm, Voor: 12 mm-buizen, Boringen: 20, Diepte: 30,0 mm
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Blokverwarmer, blok, VWR®, Dubbele blok, Afmeting opening: - mm, Voor: 96 of 384 well-platen, Boringen: -, Diepte: 13,5 mm
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Vervaardigd uit een blok massief geanodiseerd aluminium.
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Blokverwarmer, blok, VWR®, Verwisselbaar 384-wells plaat thermisch blok met deksel, Afmeting opening: Ø 4,0 mm, Voor: 1×384-wells microplaat, Boringen: 384, Diepte: 8,1 mm
Waste Reducing
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Blokverwarmer, blok, VWR®, Mini blok zonder thermometerwell, Afmeting opening: Ø 6,4 mm, Voor: Buisjes van 0,2 ml, Boringen: 40, Diepte: 15,2 mm
Leverancier: IKA
Omschrijving: Blokverwarmer, blok, Enkel blok, 20 × 11,5 mm Ø gaten, Voor: VWR/Eppendorfbuisjes 2,0 ml, Diepte: 38,1 mm
Leverancier: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Omschrijving: De Grant-blokken zijn 63 mm diep en maken nauwkeurige temperatuurregeling voor toepassingen met reageerbuizen mogelijk.
Leverancier: Cole-Parmer
Omschrijving: Interchangeable heating blocks offer excellent thermal conductivity.
Leverancier: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Omschrijving: Blokverwarmer, blok, Grant-bio, Block, interchangeable for 6×Ø 25 mm tubes
Leverancier: BARNSTEAD (INC THERMOLYNE)
Omschrijving: Blocks for digital block heater to optimise flexibility and performance.
Leverancier: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Omschrijving: Blokverwarmer, blok, Grant-bio, Blok voor TS-DW, Voor: Eén Sarstedt®-deepwellplaat 96/2200 µl
Catalogus nummer: (NABE602211388)
Leverancier: NABERTHERM GMBH
Omschrijving: Heating elements for N7 (1 Set).
UOM: 1 * 1 EA
Catalogus nummer: (460-0049)
Leverancier: Cole-Parmer
Omschrijving: Made from anodised aluminium, blocks have a separate hole to accommodate a thermometer if required.
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: IKA
Omschrijving: Met behulp van reactieblokken kunnen syntheses worden uitgevoerd in rondbodemkolven bij temperaturen tot 180 ËšC, zonder gebruik van oliebaden. Het sys...
Leverancier: EPPENDORF
Omschrijving: Blokverwarmer, blok, SmartBlock™ 5,0 ml, verwarmingsblok voor 8 × 5,0 ml Eppendorf Tubes®
Sale
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 29
no targeter for Bottom