U heeft gezocht op: Digitale blokverwarmers
25  results were found
SearchResultCount:"25"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: Merck
Omschrijving: Betrouwbaarheid, snelheid, nauwkeurigheid en toekomstige compatibiliteit met de uitgebruide reeks Spectroquant® kits zijn de onmiskenbare eigenschappe...
MSDS Sale
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Multi-purpose, high wattage, constant temperature, VWR® digital block heaters are economical, versatile and compact. These digital models provide repr...
Afvalvermindering
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Deze miniblokverwarmers zijn ideaal voor toepassingen die nauwkeurige, herhaalbare resultaten vereisen. Deze persoonlijke eenheden nemen minimale bank...
Afvalvermindering
Catalogus nummer: (460-0353)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Multifunctionele VWR® digitale blokverwarmer met hoog wattage en constante temperatuur, die zuinig, veelzijdig en compact is. Dit digitale model, met ...
UOM: 1 * 1 ST
Afvalvermindering
Leverancier: 2MAG
Omschrijving: Blokverwarmer, Digital, Drybath 15 - 250, EU-stekker, Aantal blokken: 1, Temp. bereik: Max. 200 °C, Verwarmingsvermogen: 1150 W, b×d×h: 335×515×150 mm, Gewicht: 35 kg
Catalogus nummer: (TMAG63825)
Leverancier: 2MAG
Omschrijving: The aluminium alloy block heater is PTFE coated for chemical resistance and easy cleaning. The combined stirring block heater has 8 stirring positions...
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Omschrijving: Compacte digitale blokverwarmers met een ruime keuze aan modellen voor 1 of 2 of 4 verwisselbare blokken. De apparaten zijn voorzien van een LED-tempe...
Leverancier: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Omschrijving: Digitale blokverwarmers voor hoge temperaturen met enkel, vast, aluminium blok. Met microprocessorregeling, digitale temperatuurinstellingen en -weerg...
Catalogus nummer: (460-0267)
Leverancier: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Omschrijving: Compacte digitale blokverwarmers met vast, cirkelvormig blok. De apparaten zijn voorzien van digitale regeling en een display die uit twee regels best...
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: IKA
Omschrijving: Digitale blokverwarmers bieden plaats aan één tot vier aluminiumblokken en zorgen voor een nauwkeurige temperatuurregeling in kleine vaten. De PT1000 ...
Leverancier: WTW
Omschrijving: Thermoreactoren voor de bepaling van CZV, totale gehalten van stikstof en fosfor, garanderen een volledige ontbinding van het monster en behouden de n...
Catalogus nummer: (LOVI2418940-V)
Leverancier: Lovibond
Omschrijving: The RD 125 thermoreactor can be used for the tube test digestion of highly sensitive and precise COD (150 °C), TOC (120 °C), total chromium (100 °C), ...
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (614-0200)
Leverancier: GERBER FUNKE DR N.
Omschrijving: Block heater, Digital, RD-8, Temp. bereik: RT*...110 °C, Temp. stab.: ±0,3, Verwarmingsvermogen: 0,52 kW, b×d×h: 185×450×240 mm, Gewicht: 9,5 kg, *RT = Omgeving
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: OHAUS
Omschrijving: Designed for applications that require repeatable results and superior temperature stability. These multi-purpose units are ideal for incubation and a...
Leverancier: Cole Parmer
Omschrijving: Provides precise heating of tubes and microplates.
Leverancier: BARNSTEAD (INC THERMOLYNE)
Omschrijving: Deze veelzijdige digitale blokverwarmers bieden goede temperatuuruniformiteit en -stabiliteit, zodat reproduceerbare resultaten worden gegarandeerd. D...
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 25
no targeter for Bottom