U heeft gezocht op: Blotapparaten
15  results were found
SearchResultCount:"15"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: PerfectBlue semi-droge elektroblotters zijn ontworpen voor een schone, snelle en effectieve overdracht van eiwitten en nucleïnezuren van polyacrylamid...
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: PerfectBlue S- en M-tank-elektroblotters zijn ontworpen om snel nucleïnezuur- of eiwitfragmenten van maximaal vier polyacrylamidegels tegelijk over te...
Catalogus nummer: (700-0416)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: De kuroGEL semi-droge blotter biedt grote flexibiliteit in een laboratorium, omdat deze voor alle soorten blotting kan worden gebruikt: Westelijk, Zui...
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (700-0291)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Met het shiroGEL PAGE-mini-elektroblotsysteem kunt u snel en eenvoudig drie gels gelijktijdig blotten. De gels passen precies in de blottingcassettes ...
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: OWL SCIENTIFIC
Omschrijving: Deze slanke, laag-profielsystemen zijn ontworpen voor het efficiënt overbrengen van eiwitten en nucleïnezuren naar membranen. De basis bevat een roest...
Catalogus nummer: (786-163)
Leverancier: G-Biosciences
Omschrijving: Enhancer™ dot blot system allows for the rapid application of up to 384 protein or nucleic acid samples on to a 12×9 cm membrane for subsequent analys...
UOM: 1 * 1 Kit
Leverancier: Whatman products (Cytiva)
Omschrijving: Het TurboBlotterâ„¢ systeem is een snelle blotter waarmee 'downward blots' kunnen worden uitgevoerd. Het systeem garandeert hoge-resolutieblotting van D...
Leverancier: OWL SCIENTIFIC
Omschrijving: Blotapparaat, Owl™, VEP-3 mini tank electro-blotting system, including transfer area: 200×185 mm, buffer volume: 4 l, L×W×H: 90×300×300 mm
Catalogus nummer: (PIER84747)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Omschrijving: The Western blot roller is a simple, reusable tool for gently and easily removing trapped air bubbles when assembling transfer stacks in semi-dry or w...
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (732-3879)
Leverancier: Genscript
Omschrijving: eZwestâ„¢ Lite is an automated western blotting device providing an easy and simple solution in your western blotting workflow. After proteins are trans...
UOM: 1 * 1 EA
Leverancier: Genscript
Omschrijving: eBlot® L1 wet protein transfer system is a highly efficient western blotting transfer system that uses a novel technology (patent pending) developed b...
Catalogus nummer: (ICNA11INSB8100)
Leverancier: MP Biomedicals
Omschrijving: TransDNA Expressâ„¢ vacuum blotter is used to quickly and efficiently transfer DNA and RNA to membranes. Transfer is completed within an hour without an...
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (TE22)
Leverancier: Cytiva
Omschrijving: Transphorâ„¢ units use transverse electrophoresis to transfer proteins from polyacrylamide gels onto nitrocellulose and PVDF membranes. The optional Tra...
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: Cytiva
Omschrijving: Amershamâ„¢ ECLâ„¢ semi-dry blotters are designed to deliver outstanding electrophoretic transfer results using low current and voltage with a minimal amo...
Catalogus nummer: (80-6418-96)
Leverancier: Cytiva
Omschrijving: Perform 1-D and 2-D electrophoresis and electrotransfer in a single compact unit.
UOM: 1 * 1 ST
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 15 of 15
no targeter for Bottom