Elektroblotting-apparaten, BTV100
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
700-7131EA 577 EUR
VWRI700-7131
Elektroblotting-apparaten, BTV100
VWR Collection elektroblotting-apparaat is een veilig en gemakkelijk te bedienen systeem voor het overbrengen van nucleïnezuren of eiwitten vanuit een gelmatrix op een geschikt blottingmembraan. Het kan worden gebruikt om maximaal vier gels van 10×10 cm te blotten.
  • De elektrode, die door de gebruiker kan worden vervangen, bestaat uit een dicht gewonden platina draad waardoor een uniform elektrisch veld wordt gegenereerd, waarbij de elektrodescheiding zo is berekend dat optimale overbrenging wordt bereikt
  • Het apparaat is voorzien van een koelspiraal die in direct contact staat met de buffer; hier kan koelmiddel doorheen worden gepompt, via een koeler of uit de kraan, om de buffer te koelen
  • Onder de blottingscassette kan een roerstaafje worden gebruikt voor een betere temperatuurregeling
  • Elke asymmetrische blottingscassette met kleurcodering heeft een vergrendelmechanisme, om beweging van de gel tijdens het inbrengen in het reservoir tot een minimum te beperken
  • Door de asymmetrische vorm van de cassettes kunnen deze niet verkeerd, tegen de transferrichting in, in het reservoir worden gezet
Leveringsinformatie: Elk apparaat wordt geleverd met vier compressiecassettes en vier vezelsponsjes.