Minifold® I systemen, Whatman™

Leverancier: Cytiva
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5

732-4317EA 1558 EUR
WHAT10447941 WHAT10447900 WHAT10447850
Minifold® I systemen, Whatman™
96- en 48-wells acryl manifolds voor eiwitten en nucleïnezuren: dot-, spot- en slot-blot-assaysystemen.

  • Compatibel met meerkanaalspipetten
  • Alle drie plaattypes zijn onderling uitwisselbaar en kunnen als toebehoren of samen met een compleet systeem worden gekocht
  • De spanning op de klemmen is instelbaar, zodat er verschillende blot- en filtratiemedia kunnen worden gebruikt

Het Minifold® I-systeem bestaat uit vier basiscomponenten: monsterwellplaat, filtersteunplaat, vacuümkamer en metalen klemplaat. De monsterwellplaat is beschikbaar in drie configuraties, voor het maken van spots, dots of slots.

96-wells spot-blot-systeem: standaard microplaatformaat. Monstervolumes van slechts 25 μl kunnen worden geladen, met zeer hoge signaalintensiteit.

96-wells dot-blot-systeem: het O-ring-ontwerp zorgt voor een scherpe dotvorming zonder monsterlekkage door cross-laterale stroming. Genereert gelijkmatige, uniforme dots die ongelijke testoppervlakken elimineren die ontstaan bij het handmatig laden van monsters.

48-wells slot-blot-systeem: geprefereerd formaat voor densitometrisch scannen, omdat slots eenvoudig kunnen worden gemeten. Het monstergebied van 6 mm² resulteert in hoge signaalintensiteit. Eenvoudig te bekijken formaat (48 monsters op membraan zijn eenvoudiger te bekijken dan 96 monsters).

Alle systemen zorgen voor een maximale bedrijfsdruk van 0,9 bar (vacuüm).

Leveringsinformatie: Elk compleet systeem bevat een manifoldapparaat, vijf vellen Protran® BA85 en vijf vellen voorgesneden 3MM Chr-papier.
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR