U heeft gezocht op: Centrifuge
244  results were found
SearchResultCount:"244"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Deze centrifuge heeft een vaste snelheid van 6000 min⁻¹/2000×g en is ontworpen voor toepassingen die relatief lage g-krachten vereisen, zoals mic...
Sale
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: VWR®, Hoekrotor RA 6/50, max. RCF 4400×g, max. RPM 6000, max. capaciteit 6×50 ml conisch
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Deze veelzijdige centrifuges zijn ideaal voor een reeks routinetoepassingen in de farmaceutische en biotechnologische industrie, alsook voor academisc...
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: De compacte Micro Star 30R gekoelde centrifuge is een economische, veelzijdige en gebruiksvriendelijke cross-over centrifuge die de eigenschappen van ...
Catalogus nummer: (521-2849)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Ideaal voor het drogen van objectglaasjes. Ze kunnen ook in een koude ruimte worden gebruikt.
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Deze veelzijdige centrifuges zijn ideaal voor een reeks routinetoepassingen in de farmaceutische en biotechnologische industrie, alsook voor academisc...
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Deze kleine tafelmodel centrifuges zijn ideaal voor onderzoek en klinische toepassingen in farmaceutische en biotech industrieën en voor academisch on...
Sale
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Micro Star 21 and 21R microcentrifuges combine power, versatility and convenience in a safe, compact, easy to use laboratory instrument. Both the vent...
Catalogus nummer: (521-2853)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: De CompactStar CS4-centrifuge is ontworpen voor de scheiding van verschillende monsters op het gebied van chemie, life science, klinisch onderzoek en ...
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: VWR® MiniStar silverline, Rotor voor 8x1,5/2,0 ml buizen, Voor: MiniStar silverline
Catalogus nummer: (521-3345)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: De Compact Star CS8 is een kleine geventileerde tafelcentrifuge, ontworpen voor de scheiding van verschillende monsters op het gebied van chemie, biow...
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (521-1651)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Veilige en eenvoudig te gebruiken centrifuge, die optimale prestaties levert in een compacte eenheid.
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Replacement tube rotor, quick release, 8×1,5/2,0 ml tubes, for MiniStar blueline centrifuge
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: De compacte Micro Star 30, geventileerde centrifuge is een economische, veelzijdige en makkelijk te gebruiken cross-over centrifuge, die de kenmerken ...
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: VWR®, Rotor voor 4 PCR-strips van 8 × 0,2 ml, maximaal 6000 RPM, Voor: MicroStar 12
Catalogus nummer: (521-3497)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: De PCR Plate Centrifuge II is een digitale Centrifuge van persoonlijk formaat, ontworpen om druppels in PCR-platen rond te draaien. Aanbevolen voor en...
UOM: 1 * 1 ST
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 244
no targeter for Bottom