U heeft gezocht op: Tafelmodel centrifuges
48  results were found
SearchResultCount:"48"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Catalogus nummer: (521-2853)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: De CompactStar CS4-centrifuge is ontworpen voor de scheiding van verschillende monsters op het gebied van chemie, life science, klinisch onderzoek en ...
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Deze veelzijdige centrifuges zijn ideaal voor een reeks routinetoepassingen in de farmaceutische en biotechnologische industrie, alsook voor academisc...
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Deze veelzijdige centrifuges zijn ideaal voor een reeks routinetoepassingen in de farmaceutische en biotechnologische industrie, alsook voor academisc...
Catalogus nummer: (521-3345)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: De Compact Star CS8 is een kleine geventileerde tafelcentrifuge, ontworpen voor de scheiding van verschillende monsters op het gebied van chemie, biow...
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Deze kleine tafelmodel centrifuges zijn ideaal voor onderzoek en klinische toepassingen in farmaceutische en biotech industrieën en voor academisch on...
Sale
Leverancier: Thermo Scientific
Omschrijving: Deze centrifuges zijn ideaal voor routinematige verwerking en combineren uitzonderlijke capaciteit, ergonomie en waarde met marktleidende mogelijkhede...
Leverancier: THARMAC GmbH
Omschrijving: Veelzijdige cytocentrifuges, geschikt voor kleine en grote monstervolumes, ontworpen voor celpreparaten met dunne laag of monolaag in medische toepass...
Catalogus nummer: (512-0715)
Leverancier: THARMAC GmbH
Omschrijving: Het betrouwbare basisapparaat voor elk laboratorium. Veelzijdige rotorselectie, een breed snelheidsbereik met fijne snelheidsgradatie en 100 programma...
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: THARMAC GmbH
Omschrijving: De cytologiespecialist. Grote keuze aan open en gesloten rotoren - ook compatibel met Shandonâ„¢ Cytospinâ„¢-systemen. Optioneel snelwisselsysteem voor sn...
Leverancier: Thermo Scientific
Omschrijving: Ergonomically designed, the Thermo Scientificâ„¢ Multifuge X1/X1R Pro series of bench top centrifuges have a touch screen interface that enables easier ...
Sale
Leverancier: Thermo Scientific
Omschrijving: Thermo Scientific™ Megafuge ST1/ST1R Plus tafelcentrifuges bieden intuïtieve bediening en veelzijdigheid voor kracht bij elke draai.
Sale
Leverancier: Thermo Scientific
Omschrijving: Verwerkt een reeks algemene toepassingen, waaronder celkweek, microplaat, bioproductie, bloedscheiding en microbiologie met de Thermo Scientificâ„¢ Mult...
Catalogus nummer: (512-0714)
Leverancier: THARMAC GmbH
Omschrijving: Het genie onder de centrifuges. Automatische rotordetectie en snelheidsaanpassing op max. 2000 rpm bij gebruik van cytorotors.
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: Thermo Scientific
Omschrijving: Verwerk een reeks algemene toepassingen, waaronder celkweek, microplaat, bioproductie, bloedscheiding en microbiologie met de Thermo Scientificâ„¢ Multi...
Leverancier: Thermo Scientific
Omschrijving: Deze centrifuges zijn ideaal voor routinematige verwerking en combineren uitzonderlijke capaciteit, ergonomie en waarde met marktleidende capaciteiten...
Catalogus nummer: (521-4174)
Leverancier: Beckman Coulter
Omschrijving: The Optima MAX-XP's convenient touch-screen control features easy-to-read displays for gauging real-time speed, time, and temperature. The customisabl...
UOM: 1 * 1 ST
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 48
no targeter for Bottom