U heeft gezocht op: Microcentrifuges
28  results were found
SearchResultCount:"28"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Micro Star 21 and 21R microcentrifuges combine power, versatility and convenience in a safe, compact, easy to use laboratory instrument. Both the vent...
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Deze centrifuge heeft een vaste snelheid van 6000 min⁻¹/2000×g en is ontworpen voor toepassingen die relatief lage g-krachten vereisen, zoals mic...
Sale
Catalogus nummer: (521-2849)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Ideaal voor het drogen van objectglaasjes. Ze kunnen ook in een koude ruimte worden gebruikt.
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: De compacte Micro Star 30R gekoelde centrifuge is een economische, veelzijdige en gebruiksvriendelijke cross-over centrifuge die de eigenschappen van ...
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: De compacte Micro Star 30, geventileerde centrifuge is een economische, veelzijdige en makkelijk te gebruiken cross-over centrifuge, die de kenmerken ...
Leverancier: Thermo Scientific
Omschrijving: Pico™ (ventilated) and Fresco™ (refrigerated) centrifuges are available in two speed options. Pico™ and Fresco™ 17 are perfect for routine laboratory ...
Catalogus nummer: (521-3497)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: De PCR Plate Centrifuge II is een digitale centrifuge van persoonlijk formaat, ontworpen om druppels in PCR-platen rond te draaien. Aanbevolen voor en...
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (521-1651)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Veilige en eenvoudig te gebruiken centrifuge, die optimale prestaties levert in een compacte eenheid.
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: Hettich
Omschrijving: De MIKRO 200 en 200 R gelden als de snelste centrifuges in hun categorie, met een maximumsnelheid van 15000 min-1 en een rcf van 21382...
Catalogus nummer: (521-1897)
Leverancier: Hettich
Omschrijving: Deze veelzijdige centrifuge kan met vier verschillende rotoren worden gebruikt.
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (AXYG601-05-021)
Leverancier: Corning
Omschrijving: Axygen® Axyspin is a high-performance refrigerated microcentrifuge designed to quickly process samples for applications such as nucleic acid and prote...
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: Hettich
Omschrijving: Krachtige, compacte tafelmodel centrifuges met stille en gelijkmatige werking voor het verwerken van microliterbuisjes van 0,2 tot 2,0 ml, gebruikt in...
Leverancier: EPPENDORF
Omschrijving: Deze microcentrifuges zijn eenvoudig in het gebruik, ideaal voor onderzoek, werkstation en praktijkwerk.
Leverancier: EPPENDORF
Omschrijving: This air-cooled centrifuge covers a range of very frequent applications. Focusing on standard applications, it is an essential piece of equipment for ...
Sale
Leverancier: EPPENDORF
Omschrijving: This fast running microcentrifuge with new natural refrigerant (R 290, propane) and significantly lower Global Warming Potential is designed for maxim...
Leverancier: EPPENDORF
Omschrijving: This air-cooled centrifuge covers a range of very frequent applications. Focusing on standard applications, it is an essential piece of equipment for ...
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 28
no targeter for Bottom