Microcentrifuges, hoge snelheid, geventileerd/gekoeld, CT15E / CT15RE
Leverancier: VWR Hitachi
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
521-3601EA 3890 EUR
HITC905607V1 HITC905606V1
Microcentrifuges, hoge snelheid, geventileerd/gekoeld, CT15E / CT15RE
Gekoelde en geventileerde centrifuges met hoog prestatievermogen voor courante alsook bioveilige toepassingen.
  • Zeer laag geluidsniveau
  • Compact en veilig (automatische dekselvergrendeling, hogesnelheiddetector, onevenwichtdetector, detector voor temperatuurvariaties van de motor)
  • Gebruiksvriendelijk besturingspaneel
  • Autoclaveerbare rotors (rotors T15A62 en T15A63 bruikbaar voor bioveiligheid)
Certificaten: Conform CE-normen voor mechanische, elektrische en elektromagnetische beveiliging (61010-1, 61010-2-020, EN 61326)
Bestelinformatie: Geleverd met hoekrotor T15A61, 24×2 ml, 21 500×g, en plastic deksel. Rotors T15A62 en T15A63 afzonderlijk leverbaar.