U heeft gezocht op: Papierbandschrijvers
10  results were found
SearchResultCount:"10"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Catalogus nummer: (REVC6185)
Leverancier: REVCO TECHNOLOGIES
Omschrijving: Kaarte, Grafiekpapier, voor vriezers van -86 en -40 °C, +50…−115 °C, Uren (24) of Dagen (7)
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (SIMEAB3500)
Leverancier: Industrial Physics
Omschrijving: Drying time recorder tool can be used as an optional test tool for the automatic film applicators. This device allows the user to accurately define th...
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (HERA6383-6)
Leverancier: Thermo Scientific
Omschrijving: Deze recorders zijn ideaal voor vriezers met ultralage temperatuur die moeten voldoen aan validatie-eisen en reglementaire vereisten.
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: JULES , RICHARD INSTRUMENTS
Omschrijving: Chart for recorder, For ambient recorders, –10…+40 °C, Days (7)
Leverancier: DICKSON
Omschrijving: These recorders are used to record temperature simply and reliably. They provide the users with immediate access to data and suit applications in manu...
Catalogus nummer: (620-0432)
Leverancier: DICKSON
Omschrijving: These are single use logger accurately records temperatures from start to finish of transport and documents adherence to critical storage environments...
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: DICKSON
Omschrijving: Kaart voor recorder, C302, –14...+32 Â°F
Leverancier: DICKSON
Omschrijving: These 6" charts are designed for 6" chart recorders.
Leverancier: DICKSON
Omschrijving: Deze op zichzelf staande temperatuurrecorders op een schijf van Ø 100 mm zorgen voor een permanent temperatuurrecord met een gemiddelde reactietijd va...
Catalogus nummer: (620-1484)
Leverancier: DICKSON
Omschrijving: The vaccine chart recorder can be placed right inside the refrigerator or freezer along with the vaccines.
UOM: 1 * 60 ST
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 10 of 10
no targeter for Bottom