Temperatuur- en vochtigheidsrecorder, TH6
Leverancier: Dickson
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
620-2504EA 1270 EUR
620-2504
Temperatuur- en vochtigheidsrecorder, TH6
Papierbandschrijvers Recorders
De temperatuur- en vochtigheidsrecorders 6 zijn geschikt voor een brede waaier toepassingen. Zij omvatten een diagramschijf in een vierkante behuizing met venster. Opnameduur voor 24 uren of 7 dagen (selecteerbaar door de gebruiker).
  • Opnameduur, bereiken en temperatuurwaarden kunnen door de gebruiker worden geselecteerd
  • Omschakelbaar tussen °C en °F
  • Behuizing in DIN-formaat, geschikt voor paneelmontage
Leveringsinformatie: geleverd met AC-adapter, batterijback-up en vermogensindicator, 1 blauwe en 1 rode stift en een diagram