Grafiekrecorder voor temperatuur, KT8
Leverancier: Dickson
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
620-2246EA 685 EUR
DICKKT8P0 DICKKT8P2 DICKKT8P3
Grafiekrecorder voor temperatuur, KT8
Deze recorder op schijf van 203 mm diameter biedt meer flexibiliteit en een opklapbare penarm voor snelle pen- en kaartvervanging en een digitaal display (alleen 620-2247). Externe thermokoppelsonde type K met vervangbare sensor.
  • Temperatuurbereik en registratietijd kunnen door de gebruiker worden ingesteld
  • Opnametijd in te stellen: 24 uur, 7 en 31 dagen
  • Hoorbare en zichtbare alarmen
Leveringsinformatie: Wordt geleverd met vier AA-batterijen en netvoeding, een rode pen en een beknopte gebruiksaanwijzing. De kaarten (203 mm) moeten afzonderlijk worden besteld.