VWR®, Slang, hoge temperatuur, voor circulatiethermostaten
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
461-0106EA 284 EUR
461-0106
VWR®, Slang, hoge temperatuur, voor circulatiethermostaten
Slangen Transfer Tubing
Roestvrijstalen vlechtwerk met PTFE-laag.
Flexibele buis met mantel van roestvrijstalen vlechtwerk en PTFE-laag, met NPT-snelkoppelingen van 6,3 mm aan beide uiteinden. Maximumtemperatuur: 300 °C.
Lengte (mm): 930