U heeft gezocht op: Verwarmingscirculatoren
8  results were found
SearchResultCount:"8"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Catalogus nummer: (473-0031)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Kleine, voordelige circulatiethermostaat voor toepassingen als het ontdooien van plasma en het thermostatiseren van fotografische oplossingen. Het afg...
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: JULABO GmbH
Omschrijving: De circulatiethermostaten voor hoge temperaturen zijn geschikt voor temperatuurtoepassingen tot 400 °C en beschikken over een krachtig verwarmingsverm...
Leverancier: JULABO GmbH
Omschrijving: The powerful and robust CORIOâ„¢ laboratory circulators provide the exact temperature, absolute precision, and a wide working temperature range. The COR...
Leverancier: LAUDA
Omschrijving: The PRO heating bath thermostats are optimised for internal bath applications and offer excellent temperature stability. The removable operating units...
Leverancier: LAUDA
Omschrijving: De PRO verwarmcirculatoren zijn ontworpen voor externe toepassingen tot 250 °C. Het lage vulvolume zorgt voor snelle temperatuurverandering bij extern...
Leverancier: HUBER
Omschrijving: These compact hotbox heating circulators are ideal for installation in production systems. All models have self-optimising True Adaptive Control for t...
Leverancier: JUCHHEIM Laborgerate GmbH
Omschrijving: These thermostats have a special design that ensures trouble-free continuous operation at temperatures up to 350 °C. They are built in stainless steel...
Catalogus nummer: (HAAK222-1937)
Leverancier: HAAKE
Omschrijving: SC100- A10 refrigerated bath circulator provides efficient cooling for open and closed applications, with temperatures ranging from −10 to +100°C and ...
UOM: 1 * 1 ST
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom