U heeft gezocht op: Open circulatiesystemen
51  results were found
SearchResultCount:"51"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Rozsdamentes acél termosztátok Advanced Programmable vagy Advanced Digital hőmérsékletszabályozóval. Mindkettő könnyen navigálható a nagyméretű, kijel...
Catalogus nummer: (462-0205)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: The MX immersion thermostat is user friendly with three control buttons and on-screen prompts. The convenient slide control enables the flow rate to b...
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: JULABO GmbH
Omschrijving: De MAGIO™-serie koel- en verwarmingscirculatiepompen werken met een werktemperatuurbereik van –50 tot +300 °C en een verwarmingscapaciteit tot 3 kW. M...
Veiligere gezondheid van mens en milieu
Leverancier: JULABO GmbH
Omschrijving: CORIO refrigerated/heating circulators distinguish themselves with a great price performance ratio. They are ideal for all standard tasks and routine ...
Leverancier: JULABO GmbH
Omschrijving: De DYNEOâ„¢ DD verwarmingscirculatiepompen zijn verkrijgbaar in verschillende badcombinaties, met verschillende badmaten. DYNEO is ontworpen voor zowel ...
Leverancier: JULABO GmbH
Omschrijving: The powerful and robust CORIOâ„¢ laboratory circulators provide the exact temperature, absolute precision and a wide working temperature range. The C...
Leverancier: JULABO GmbH
Omschrijving: De MAGIO™-serie verwarmingscirculatoren werken met een werktemperatuurbereik van 20 tot +300 °C en een verwarmingscapaciteit tot 3 kW. Met hun krachti...
Leverancier: JULABO GmbH
Omschrijving: These powerful and robust CORIOâ„¢ laboratory circulators provide the exact temperature, absolute precision and a wide working temperature range. The CO...
Waterzuinig
Leverancier: JULABO GmbH
Omschrijving: DYNEO™ DD refrigerated circulators are powerful cooling units suitable for internal or external applications between –50 and +200 °C. The circulators ...
Veiligere gezondheid van mens en milieu
Leverancier: JULABO GmbH
Omschrijving: Ijkbaden zijn ontworpen voor toepassingen in kalibratielaboratoria, zoals ISO, DKD, NAMAS en UKAS, en voldoen aan de eisen conform DIN EN ISO 9001:200...
Leverancier: JULABO GmbH
Omschrijving: The powerful and robust CORIOâ„¢ laboratory circulators provide the exact temperature, absolute precision and a wide working temperature range. The CORI...
Sale
Leverancier: JULABO GmbH
Omschrijving: De MAGIO™ serie bruggemonteerde circulatiepompen werken met een werktemperatuurbereik van −50 tot +300 °C* en een verwarmingscapaciteit tot 3 kW. Met ...
Leverancier: JULABO GmbH
Omschrijving: De krachtige en robuuste CORIOâ„¢-laboratoriumcirculatoren geven de exacte temperatuur, zijn zeer nauwkeurig en hebben een groot temperatuurbereik. Het ...
Leverancier: JULABO GmbH
Omschrijving: De DYNEOâ„¢ DD-dompelthermostaten zorgen voor hoge prestaties in interne en externe toepassingen en hebben een breed scala aan moderne datacommunicatie-...
Leverancier: JULABO GmbH
Omschrijving: Immersion thermostat, Thermostaatregelaar, CORIO™, C, Temp. bereik: 20...100 °C, Temp. stab.: ± 0,03 °C, b×d×h: 132×160×362 mm, Verwarmingsvermogen: 2 kW
Leverancier: LAUDA
Omschrijving: Baden/circulatiethermostaten met menunavigatie in gewone tekst voor gebruiksvriendelijke bediening.
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 51
no targeter for Bottom