Verwarmingscirculatoren
Leverancier: Julabo
Ratings:
(No Reviews)
REVIEWS (0)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
461-0168EA
5233
EUR
JULA9352512
Verwarmingscirculatoren
Verwarmingscirculatiethermostaten met roestvrijstalen thermostaatbad voor interne en externe thermostatiseringstaken. De apparaten zijn geschikt voor grote gesloten of open externe systemen en gelijktijdige thermostatisering in het thermostaatbad. Er is keuze uit modellen met verschillende badgroottes en functies. Toebehoren: externe PT100-sensoren, badvloeistoffen, slangen en adapters voor aansluiting van externe systemen. Alle modellen met geïntegreerde koelspiraal voor toepassingen op of dichtbij omgevingstemperatuur.
- Systeem voor vroegtijdige alarmering waarschuwt de gebruiker voor dalend niveau van de badvloeistof
- PID-temperatuurregeling met stoorsignaalcompensatie en elektronisch instelbare pompcapaciteit
- RS232-interface
Modellen MA: Tot de functies behoren een multidisplay (LED) voor de daadwerkelijke waarde, maximaal 3 instelwaarden, waarschuwingsfuncties voor hoge/lage temperatuur en beveiliging tegen hoge temperaturen. Het is mogelijk om gelijktijdig drie temperaturen te kalibreren.
Modellen ME: Tot de functies behoren een multidisplay (LED) voor de daadwerkelijke waarde, maximaal 3 instelwaarden, waarschuwingsfuncties voor hoge/lage temperatuur en beveiliging tegen hoge temperaturen. Het is mogelijk om gelijktijdig drie temperaturen te kalibreren. Apparaten hebben een helder VFD-comfortdisplay voor gelijktijdige weergave van interne/externe instelwaarden en werkelijke waarden, en een PID-cascadetemperatuurregeling voor een optimale temperatuurstabiliteit intern en extern.
Modellen ME: Tot de functies behoren een multidisplay (LED) voor de daadwerkelijke waarde, maximaal 3 instelwaarden, waarschuwingsfuncties voor hoge/lage temperatuur en beveiliging tegen hoge temperaturen. Het is mogelijk om gelijktijdig drie temperaturen te kalibreren. Apparaten hebben een helder VFD-comfortdisplay voor gelijktijdige weergave van interne/externe instelwaarden en werkelijke waarden, en een PID-cascadetemperatuurregeling voor een optimale temperatuurstabiliteit intern en extern.
Systeem voor vroegtijdige alarmering waarschuwt de gebruiker voor dalend niveau van de badvloeistof
PID-temperatuurregeling met stoorsignaalcompensatie en elektronisch instelbare pompcapaciteit
Elektronisch instelbaar pompvermogen, inclusief verlichte pompfaseweergave
Aansluiting voor externe PT100-sensor voor meten en regelen
Geïntegreerde programmeereenheid met 10 programmastappen
RS232-interface
PID-temperatuurregeling met stoorsignaalcompensatie en elektronisch instelbare pompcapaciteit
Elektronisch instelbaar pompvermogen, inclusief verlichte pompfaseweergave
Aansluiting voor externe PT100-sensor voor meten en regelen
Geïntegreerde programmeereenheid met 10 programmastappen
RS232-interface
Modellen HE, SE: Dezelfde kenmerken als de ME, maar bovendien met een optionele elektronische module met analoge aansluitingen voor een temperatuurlogger en eenheid voor programmering van het instelpunt.
Zelfoptimaliserende ICC-temperatuurregeling (Intelligent Cascade Control) biedt optimale resultaten
TCF-temperatuurregeling (Temperature Control Features) voor bandbegrenzing, instelling van grenswaarden, Co-Speed-factor en regeldynamiek
Bijzonder krachtige druk- en aanzuigpomp tot 1,1 bar, elektronisch instelbaar
Zelfoptimaliserende ICC-temperatuurregeling (Intelligent Cascade Control) biedt optimale resultaten
TCF-temperatuurregeling (Temperature Control Features) voor bandbegrenzing, instelling van grenswaarden, Co-Speed-factor en regeldynamiek
Bijzonder krachtige druk- en aanzuigpomp tot 1,1 bar, elektronisch instelbaar
Modellen HL, SL: Dezelfde kenmerken als de HE/SE, maar bovendien voorzien van een LCD-dialoogdisplay, verlicht, met interactief menu en met aansluitingen voor optionele magneetventielen of HST booster-verwarming met een extra verwarmingscapaciteit van 4 kW.
RS232/RS485-interface voor uitgebreide communicatie- en netwerkmogelijkheden
Geïntegreerde programmeereenheid voor 6 × 60 programmastappen
RS232/RS485-interface voor uitgebreide communicatie- en netwerkmogelijkheden
Geïntegreerde programmeereenheid voor 6 × 60 programmastappen
Max. debiet/max. druk:
ME: 11-16 l/min, 450 mbar
HE, SE, HL, SL: 22 - 26 l/min, 700 mbar druk, 400 mbar zuigdruk
ME: 11-16 l/min, 450 mbar
HE, SE, HL, SL: 22 - 26 l/min, 700 mbar druk, 400 mbar zuigdruk
Certificaten: Classificatie (conform DIN 12876-1: 3): MA
Bestelinformatie: alle apparaten met een RS232-interface kunnen gebruikmaken van de gratis EasyTemp-software voor bediening via een pc; de software kan gratis worden gedownload. Neem contact op met Avantor voor meer informatie.
New Product
Limited Time Sale
Select items below are currently on sale
Diensten: Voor installatie, IQOQ, erkende kalibratie onder ISO17025, onderhoud en reparatie mail naar ServiceSMVC@vwr.com
Enter Certificate Details
Bel voor prijs
Learn more
About VWR
Item(s) Added to Cart