U heeft gezocht op: Thermostaatregelaars
17  results were found
SearchResultCount:"17"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Catalogus nummer: (462-0205)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: The MX immersion thermostat is user friendly with three control buttons and on-screen prompts. The convenient slide control enables the flow rate to b...
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: JULABO GmbH
Omschrijving: Immersion thermostat, Thermostaatregelaar, CORIO™, CD, Temp. bereik: 20...150 °C, Temp. stab.: ± 0,03 °C, b×d×h: 132×160×362 mm, Verwarmingsvermogen: 2 kW
Leverancier: JULABO GmbH
Omschrijving: De DYNEOâ„¢ DD-dompelthermostaten zorgen voor hoge prestaties in interne en externe toepassingen en hebben een breed scala aan moderne datacommunicatie-...
Leverancier: JULABO GmbH
Omschrijving: De MAGIO™ serie bruggemonteerde circulatiepompen werken met een werktemperatuurbereik van −50 tot +300 °C* en een verwarmingscapaciteit tot 3 kW. Met ...
Leverancier: LAUDA
Omschrijving: Brugthermostaten met eenvoudige tiptoetsbediening en verschillende Varioflex-pompprestaties. PB-modellen hebben een druk- /aanzuigpomp. PBD-modellen h...
Leverancier: LAUDA
Omschrijving: Dompelthermostaten met menunavigatie in gewone tekst voor gebruiksvriendelijke bediening. Er zijn diverse interfacemodules verkrijgbaar als optionele ...
Catalogus nummer: (461-1241)
Leverancier: LAUDA
Omschrijving: De Alpha-koelthermostaat heeft een eenvoudig te gebruiken bedieningsconsole met 3 knoppen en een groot, duidelijk LED-display, waardoor u eenvoudig do...
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Omschrijving: The Optimaâ„¢ range of advanced thermostats can be combined with plastic baths, premium stainless steel baths or refrigeration units. The TX150 and TXF2...
Leverancier: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Omschrijving: Thermostaten voor algemeen gebruik uit de Optimaâ„¢-serie kunnen worden gecombineerd met kunststof baden, hoogwaardige roestvrijstalen baden of koeleenh...
Leverancier: IKA
Omschrijving: De IC inhangcirculatiethermostaten hebben een breed temperatuurbereik om vloeistoffen op temperatuur te houden in open en gesloten waterbaden tot 200/...
Catalogus nummer: (HUBE2035.0012.98)
Leverancier: HUBER
Omschrijving: Immersion thermostats are suitable for controlling the temperature of any bath, includes screw clamp allows the thermostats to be easily mounted on an...
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: IKA
Omschrijving: De compacte ICC inhangcirculatiethermostaten zijn ideaal om vloeistoffen op temperatuur te houden tot 150 Â°C. Geschikt voor gebruik in open of ge...
Catalogus nummer: (HUBE2013.0003.01)
Leverancier: HUBER
Omschrijving: The Variostat can control the temperature of any size bath from −30 to 150 °C. The special construction gives the user flexibility in a number of diff...
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: HUBER
Omschrijving: Immersiethermostaten vormen de basis van vele verschillende combinaties met baden van roestvrijstaal of polycarbonaat. Alle modellen zijn uitgerust me...
Leverancier: Cole-Parmer
Omschrijving: Accurate PID temperature control.
Leverancier: THERMO ELECTRON LED GMBH
Omschrijving: Designed for ease-of-use and to be energy efficient with powerful pumping and heating capacities for closed loop applications.
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 17
no targeter for Bottom