U heeft gezocht op: Colorimeters
31  results were found
SearchResultCount:"31"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Catalogus nummer: (1.73635.0001)
Leverancier: Merck
Omschrijving: The mobile and robust Spectroquant® Move Cl₂/O₃/ClO₂/CyA/pH colorimeter covers five key important parameters for disinfection control (mainly Food and...
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (1.73632.0001)
Leverancier: Merck
Omschrijving: Een draagbaar instrument dat is ontworpen voor metingen ter plaatse.
UOM: 1 * 1 ST
MSDS
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Deze draagbare colorimeters zijn ontworpen voor nauwkeurige wateranalyse.
Catalogus nummer: (705-0744)
Leverancier: Hach
Omschrijving: The DR900 is a robust multiparameter configured for immediate use.
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: Hach
Omschrijving: The DR300 colorimeter is a reliable instrument that provides state-of-the-art data transfer capability and connection to Claros. Simple, intuitive ope...
Leverancier: WATER-ID PRIMELAB
Omschrijving: The next generation of multitest Photometer, with pH - EC - TDS - ORP - Temperature measurement functionality.
New Product
Leverancier: Hach
Omschrijving: Generic pocket colorimeter DR300 instruments are intended for customised applications not included in standard analysis systems. They are available in...
Catalogus nummer: (ALEXADI-907-030A)
Leverancier: Enzo Life Sciences
Omschrijving: The creatinine colorimetric detection kit utilises a single step liquid detection reagent that is safer and less time consuming than other assay metho...
UOM: 1 * 1 Kit
Leverancier: Hach
Omschrijving: De LICO 620 en LICO 690 colorimeters zijn ideaal voor professionele kleurmetingen van heldere, transparante vloeistoffen met referentietechnologie.
Leverancier: Lovibond Tintometer
Omschrijving: Accessory for colorimeter, Automatic, transmittance, Optical glass cell, 2 inch (~50,8 mm) path length
Leverancier: Lovibond Tintometer
Omschrijving: Voor het op kleur sorteren van heldere, lichtgele vloeistoffen zoals heldere oliën, chemicaliën, petrochemicaliën en water. De Nessleriser 1209 is met...
Leverancier: Lovibond Tintometer
Omschrijving: Deze sets zijn verkrijgbaar voor veel van de vaak gebruikte kleurschalen en vormen een handig middel om de complete serie met benodigde apparatuur te ...
Leverancier: Lovibond Tintometer
Omschrijving: Een reeks spectrofotometrische colorimeters voor het op kleur sorteren van optisch zuivere monsters. Alle versies van de PFX195 bevatten...
Leverancier: Lovibond Tintometer
Omschrijving: The Lovibond® EComparator series provides an easy way to transition from subjective visual measurement to a non subjective, accurate electronic measur...
Leverancier: Lovibond Tintometer
Omschrijving: Een serie automatische spectrofotometrische colorimeters voor objectieve kleuranalyse van consumptieoliën, chemicaliën, petrochemicaliën, brandstoffen...
Catalogus nummer: (705-0923)
Leverancier: Lovibond
Omschrijving: De MD 610 combineert de mobiliteit van een draagbare fotometer met de kenmerken van een moderne laboratoriumfotometer. Dit instrument beschikt over me...
UOM: 1 * 1 ST
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 31
no targeter for Bottom