Colorimeter Spectroquant® Multy
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1.73630.0001EA 1480 EUR
MERC1.73630.0001
Colorimeter Spectroquant® Multy
De Spectroquant® Multy is het ideale instrument voor een goedkope maar uitgebreide kennismaking met fotometrische wateranalyse. De uitrusting is voorgeprogrammeerd voor het gebruik van meer dan 130 Spectroquant® tests en cuvettests, en omvat alle belangrijke parameters voor de analyse van drinkwater en afvalwater, bijv. COD, totaal stikstofgehalte, totaal fosforgehalte en nog veel meer. Bovendien kunnen sporen van cyanide, arseen, cadmium en andere stoffen uiterst nauwkeurig worden gemeten. De uitgebreide reeks eenvoudig te hanteren Spectroquant® testkits biedt een optimale oplossing voor elke gebruiker. Dankzij de meegeleverde batterijen en de praktische draagkoffer kan het instrument overal en altijd worden gebruikt. Methoden kunnen gratis via internet worden geactualiseerd.
  • Gebruiksvriendelijk
  • Waterbestendig instrument (wanneer het zich niet oplaadt)
  • Robuuste constructie voor veld- of laboratoriumgebruik
  • Opladen van batterijen via geïntegreerde lader, terwijl het instrument wordt gebruikt
Voor complete reeks tests zie tabel 'testkits, Spectroquant®'.
Leveringsinformatie: Multy-colorimeter, koffer, adapter-unit voor ronde cellen van 16 mm, deksel voor adapter, 7 oplaadbare batterijen, lithiumbatterij (om gegevensopslag te waarborgen), interface-kabel voor aansluiting op pc, ronde cellen 3x16 mm, ronde cellen 3x24 mm.