Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
  • Product category
  • Criteria
  • Leverancier
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Zoek binnen resultaten
U heeft gezocht op: "Dataloggers"
https://nl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/99/18945099.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"108"
  List view Grid view Easy View (new)
Sorteer op:
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Deze standalone datalogger legt meetwaarden vast op een verwijderbare SD-kaart. De kaartlezer (meegeleverd) kan voor directe rapportage worden aangesl...
UOM:  1 * 1 ST
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Deze temperatuurlogger kan gegevens weergeven, registreren en rapporteren tijdens opslag, hantering en transport van producten.
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Deze dataloggers zijn ontworpen voor het meten van een groot temperatuurbereik (tot een minimumwaarde van −200 °C) in laboratoria of tijdens vervoer.
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Deze datalogger is beschikbaar met of zonder hygrometer en registreert 30 dagen lang temperatuurgegevens of temperatuur- en vochtigheidsgegevens. De g...
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Deze loggers reizen mee met verzendingen en houden de relatieve vochtigheid en temperatuur bij. Voor volledige flexibiliteit kan het door de gebruiker...
Leverancier:  EBRO
Omschrijving:   De EBI 10-dataloggers zijn geschikt voor het registreren van de temperatuur en drukwaarden bij de bewaking van autoclaven en verwarmingskasten en in p...
Leverancier:  EBRO
Omschrijving:   Temperatuur en druk logger, EBI 100-T241, één kanaal, flexibele sensor (500×1,5 mm), –40…+150 °C, 27.000 waarden
Leverancier:  Testo
Omschrijving:   Flexibele dompelmeettip met geringe massa, TC-type K, −200…+1000 °C
Call for Price
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Dit artikel is vervallen en leverbaar zolang de voorraad strekt. Binnen de VWR catalogus kunt u zoeken op alternatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 8  Of 108
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  Volgende