U heeft gezocht op: Destructiesystemen
42  results were found
SearchResultCount:"42"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: Merck
Omschrijving: Boiling chips granules ~ 2 - 8 mm
Catalogus nummer: (1.08030.1000)
Leverancier: Merck
Omschrijving: Kjeldahl catalyst acc. to Wieninger, Bestanddelen: >94% Naâ‚‚SOâ‚„; >1,45% CuSOâ‚„; >1,5% Se
UOM: 1 * 1 kg
MSDS
Leverancier: Merck
Omschrijving: Naast de traditionele 5 g Kjeldahl-tabletten, die als katalysatoren worden toegevoegd aan het destructiemengsel, levert Merck Millipore het 3,5g-table...
Leverancier: VWR Chemicals
Omschrijving: Kjeldahl-tabletten zijn katalysatoren die de destructiefase versnellen tijdens de Kjeldahl-methode voor stikstofbepaling.
Catalogus nummer: (330666A)
Leverancier: VWR Chemicals
Omschrijving: This product is not available in all countries. Please check with your local Avantor International office or supplier.
UOM: 1 * 1 EA
Leverancier: Bohlender
Omschrijving: Dimensionally stable basic vessel and screw cover made of TFM, homogenous, non porous surface.
Catalogus nummer: (ACRO243920025)
Leverancier: Thermo Scientific
Omschrijving: Kjeldahl tablets with selenium (Wieninger), 5 g, Bestanddelen: Naâ‚‚SOâ‚„: 4875 mg, Cu(II)SOâ‚„.5Hâ‚‚O: 75 mg; Se: 50 mg, Diameter: 18 - 20 mm
UOM: 1 * 2,5 kg
MSDS
Leverancier: VELP SCIENTIFIC
Omschrijving: A series of thermoreactors for digestion of samples for a range of analyses including COD, heavy metal, non metallic elements. The ECO 6 has the possi...
Leverancier: VELP SCIENTIFIC
Omschrijving: Volledig automatische Kjeldahl-destructie-eenheden voor stikstofanalyse en eiwitbepaling die zijn uitgerust met de TEMSâ„¢-technologie voor besparingen ...
Leverancier: VELP SCIENTIFIC
Omschrijving: DK digesters are traditional digesters, consisting of an aluminium heating block that offers excellent thermal homogeneity, heating up to 450 °C, prov...
Leverancier: THOMPSON & CAPPER
Omschrijving: Kjeldahl-katalysatorreagens in handige tabletvorm met diverse tabletten om te voldoen aan algemene en specifieke toepassingen.
Catalogus nummer: (BEHRB00217639)
Leverancier: BEHR
Omschrijving: In the behrotest® nitrogen station, solvent is evaporated under ambient temperature conditions by using a mild nitrogen flow. A distributor leads the ...
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (BEHRB00217638)
Leverancier: BEHR
Omschrijving: The complete sample clean up station includes dropping funnel, clean-up column with glass frit, reducing flasks and stand.
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (BIBB280MC)
Leverancier: SciLabware
Omschrijving: Convenient assembly of Quickfit® glassware for Kjeldahl digestion (nitrogen determination) and distillation.
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: GERHARDT
Omschrijving: Traditionele Kjeldahl-destructie-eenheden voor kolven van 50 tot 750 ml.
Leverancier: BEHR
Omschrijving: COD-bepaling is een zeer belangrijke totaalparameter voor metingen van afvalwater en rioolwater. Behr-werkstations zorgen voor COD-analyses strikt vol...
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 42
no targeter for Bottom