U heeft gezocht op: Detectieapparaat voor sporenelementen
7  results were found
SearchResultCount:"7"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Catalogus nummer: (NEUB23900031002920)
Leverancier: NEUBERT VOLUM. GLASSWAERE
Omschrijving: This apparatus is used for the determination of the limit of arsenic.
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: NEUBERT VOLUM. GLASSWAERE
Omschrijving: Flask, round bottom, 500 ml, NS29
Leverancier: DWK Life Sciences
Omschrijving: Engineered for arsine analysis using the silver diethyldithiocarbamate (SDDC) colorimetric method.
Leverancier: DWK Life Sciences
Omschrijving: Modified version for arsine analysis which eliminates the cumbersome ball and socket joint connecting the scrubber and absorber tubes which conforms t...
Leverancier: DWK Life Sciences
Omschrijving: Designed for arsenic analysis using silver diethyldithiocarbamate (SDDC) colorimetric method.
Leverancier: NEUBERT VOLUM. GLASSWAERE
Omschrijving: This apparatus is used for the determination of the limit of arsenic.
Leverancier: SciLabware
Omschrijving: PYREX®, borosilicate glass arsenic determination apparatus designed for the estimation of arsenic and antimony.
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom