Droogijssysteem, SnowPack
Leverancier: Bürkle
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
474-3110EA 265 EUR
474-3110 474-0057
Droogijssysteem, SnowPack
Droogijsmakers
Met een SnowPack kan de gebruiker binnen enkele minuten een tablet droog ijs van –79° C produceren, zonder gecompliceerde technologie en zonder elektriciteit. SnowPacks kunnen op elke commerciële CO₂-fles worden aangesloten.
  • Zij zijn het ideale koelmiddel voor het transport
  • Droog ijs is reukloos en eenvoudig in het gebruik