U heeft gezocht op: Vriesdrogers
6  results were found
SearchResultCount:"6"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: LABCONCO
Omschrijving: FreeZone® console freeze dryers with or without stoppering tray dryers are designed for lyophilising moderate to large loads and stoppering vials or s...
Duurzame materialen
Duurzame verpakking
Veiligere gezondheid van mens en milieu
Leverancier: LABCONCO
Omschrijving: FreeZone® bench top freeze dryers are designed for lyophilising light to moderate sample loads. The compact design is ideal for laboratories with limi...
Duurzame materialen
Duurzame verpakking
Veiligere gezondheid van mens en milieu
Catalogus nummer: (535-0412)
Leverancier: LABCONCO
Omschrijving: De FreeZone Triad vriesdroger is een all inclusive tafelmodel vriesdroger voor 4 monsters aan de linkerzijde en ladedroger met functie voor het afdich...
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (LBCP780701030)
Leverancier: LABCONCO
Omschrijving: These FreeZone® small tray dryers provide precise control and program flexibility for consistent performance and are designed for lyophilising small t...
UOM: 1 * 1 ST
Duurzame materialen
Duurzame verpakking
Veiligere gezondheid van mens en milieu
Catalogus nummer: (LBCP7522700)
Leverancier: LABCONCO
Omschrijving: Benchtop freeze drying system, type 304 stainless steel with 12 ports, -75 °C. Ideal for the laboratory with occasional lyophilisation requirements, t...
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: LABCONCO
Omschrijving: Ontworpen voor het verwerken van de lyofilisatiebehoeften van onderzoekslaboratoria en proefinstallaties. Collectoren die −50 °C bereiken zijn verkrij...
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom