Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
  • Criteria
    • In Stock (13)
  • Leverancier
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Zoek binnen resultaten
Geleidbaarheidsmeters
https://nl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/37/18374037.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"53"
  List view Easy View (new)
Sorteer op:
Catalogus nummer: (663-0221)
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Dit apparaat is ontworpen voor het meten van de geleidbaarheid, de weerstand, het zoutgehalte en de totaal vaste stof (TDS) in vloeistoffen -&nbs...
UOM:  1 * 1 ST
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Deze twee draagbare meters zijn ontworpen voor verschillende toepassingen: CO 300 is geschikt voor het meten van geleidbaarheid, zoutgehalte, TDS en t...
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Dit gebruiksvriendelijke instrument met gelede elektrodestandaard en IP 43-behuizing biedt een hoge resolutie en nauwkeurigheid voor precieze met...
UOM:  1 * 1 EA
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Deze draagbare, budgetvriendelijke meters kunnen gelijktijdig geleidbaarheid, soortelijke geleiding, zoutgehalte, d.s. (droge stof) en temperatuur.
Catalogus nummer: (663-0349)
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   This high-resolution device for measuring the conductivity up to 100 μS/cm is supplied with a stainless steel measuring cell for measurements in pure ...
UOM:  1 * 1 ST
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Geleidbaarheidsmeter, VWR®, CO 30, Draagbaar, Geleidbaarheid: 0 - 1990 µS/cm, TDS: 0 - 10 ppt, 0...+100 °C, 8 × LR44-batterijen, IP 67
UOM:  1 * 1 ST
Catalogus nummer: (663-0348)
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   This precise device for measuring the conductivity up to 100 mS/cm is supplied with a durable wide-range graphite measuring cell for universal use fro...
UOM:  1 * 1 ST
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Dit gebruiksvriendelijke, draagbare instrument met robuuste IP 67-behuizing biedt een hoge resolutie en nauwkeurigheid voor nauwkeurige metingen in ve...
UOM:  1 * 1 EA
Call for Price
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Dit artikel is vervallen en leverbaar zolang de voorraad strekt. Binnen de VWR catalogus kunt u zoeken op alternatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 8  Of 53
  1  2  3  4  5  6  7  Volgende 
Een nieuwe uitstraling en een hernieuwde belofte
Gebouwd op de kenmerken & middelen die u kent, geoptimaliseerd met de innovatie van Avantor ®. Ons nieuwe merk symboliseert flexibiliteit en ons vermogen om ons aan de behoeften van de klant aan te passen.
KOM MEER TE WETEN BEGIN MET WINKELEN