U heeft gezocht op: pH- en multiparametersystemen
114  results were found
SearchResultCount:"114"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Catalogus nummer: (662-2380)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: The user friendly instrument is distinguished by a large a 127 mm colour graphic touch screen. The meter can be used for accurate measurements of pH, ...
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Deze budgetvriendelijke, nauwkeurige, robuuste en waterdichte pH-meters worden geleverd in een gebruiksklare set met een robuuste transportkoffer, ele...
Sale
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Eenvoudige, compacte instrumenten ontworpen voor snelle nauwkeurige resultaten in een voordelig penformaat. Ideaal voor de landbouw, het onderwijs, he...
Sale
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Deze digitale meters combineren zes parameters in één instrument: pH, mV, temperatuur, geleidbaarheid, opgeloste zuurstof en troebelheid. IDP-technolo...
Catalogus nummer: (662-2351)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Deze economische, robuuste en waterdichte pH-meters worden geleverd in complete, gebruiksklare sets met een robuuste draagtas, elektrode en temperatuu...
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Dit gebruiksvriendelijke instrument, met gelede elektrodenstandaard en IP 43-geclassificeerde behuizing, biedt een hoge resolutie en nauwkeurigheid vo...
Catalogus nummer: (662-1659)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Dit gebruiksvriendelijk, draagbaar instrument met robuuste IP 67 behuizing biedt een hoge resolutie en nauwkeurigheid voor precieze metingen in veldto...
UOM: 1 * 1 EA
Catalogus nummer: (665-0480)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Deze tester is een handig, penvormig instrument voor het meten van de volgende waterkwaliteitsparameters: pH, geleidbaarheid, TDS, zoutgehalte en temp...
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Dit gebruiksvriendelijk, draagbaar instrument met robuuste IP 67 behuizing biedt een hoge resolutie en nauwkeurigheid voor precieze metingen van pH, m...
Catalogus nummer: (665-0561)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: User friendly instrument distinguished by a large a 12,7 cm colour graphic touch screen. Can be used for accurate measurements of pH, mV, Redox potent...
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (662-1658)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Dit gebruiksvriendelijke instrument, met gelede elektrodenstandaard en IP 43-geclassificeerde behuizing, biedt een hoge resolutie en nauwkeurigheid vo...
UOM: 1 * 1 EA
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Deze digitale meters combineren zes parameters in één instrument: pH, mV, temperatuur, geleidbaarheid, opgeloste zuurstof en turbiditeit. IDP-technolo...
Leverancier: WTW
Omschrijving: Deze compacte, digitale precisiemeters maken het mogelijk om de pH, ORP, geleidbaarheid, opgeloste zuurstof (DO) en turbiditeit te meten. De Multi 362...
Leverancier: WTW
Omschrijving: Dit tweekanaals instrument is ideaal voor precieze metingen van pH, ISE of Redox en automatische documentatie conform GLP/AQA, zoals vereist door geac...
Leverancier: WTW
Omschrijving: Hoogwaardige instrumenten met geavanceerde meettechnologie bieden functies, zoals automatische AutoRead, CMC (Continuous Measurement Control) en QSC (...
Leverancier: WTW
Omschrijving: Dit compacte, draagbare multi-parameterinstrument meet pH, geleidbaarheid en opgeloste zuurstof met intelligente digitale sensoren (IDS). De meter bes...
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 114
no targeter for Bottom