VWR®, pH/°C & ORP/°C testers, pH10 Pen & ORP15 Pen
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
662-0126EA 176 EUR
662-0126 662-0121
VWR®, pH/°C & ORP/°C testers, pH10 Pen & ORP15 Pen
Elektrochemische meters pH- en multiparametersystemen
Eenvoudige, compacte instrumenten ontworpen voor snelle nauwkeurige resultaten in een voordelig penformaat. Ideaal voor de landbouw, het onderwijs, het wassen van groenten en fruit, zwembaden, afvalwater, het bleken van pulp en aquacultuur.
  • Grafisch LCD, IP 67 waterdichte behuizing
  • Vervangbare elektroden
  • Niet-vluchtig geheugen slaat 50 gegevenssets op (pH of absolute/relatieve ORP, temperatuur, datum- en tijdstempel)
  • GLP-functionaliteit - slaat de laatste kalibratiegegevens op en geeft deze weer
  • Automatische temperatuurcompensatie; automatische kalibratie en bufferherkenning
Garantie: 1 jaar (instrument)/6 maanden (elektrode).
Bestelinformatie: Geleverd met 4×LR44 batterijen.