Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
  • Criteria
    • In Stock (5)
  • Leverancier
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Zoek binnen resultaten
Stroombronnen voor elektroforese
https://nl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/83/18945183.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"14"
  List view Grid view Easy View (new)
Sorteer op:
Catalogus nummer: (700-1285)
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   VWR PerfectBlue™ power supply is constructed with PC housing and flame retardant ABS face plate, and is ideal for DNA, RNA and protein electrophoresis...
UOM:  1 * 1 ST
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   VWR PerfectBlue™ power supply is constructed with flame retardant ABC face plate and is ideal for DNA, RNA, and protein electrophoresis, as well as bl...
UOM:  1 * 1 ST
Leverancier:  GE Healthcare - Life Sciences
Omschrijving:   EPS power supplies cover a wide range of electrophoresis and blotting applications. Designed for performance, EPS power supplies can be relied on for ...
Leverancier:  Expedeon
Omschrijving:   Power supply, 10 - 300 V, Voor: Dual wide gel electrophoresis systems, DCX-800
Leverancier:  CONSORT
Omschrijving:   Een complete serie stroombronnen voor elektroforesetoepassingen, waaronder DNA-sequencing, flatbed iso-electric focussing, horizontale en verticale ge...
Catalogus nummer: (732-1693)
Leverancier:  HOEFER ELECTROPHORESIS
Omschrijving:   De PS200HC 200 V voeding met hoge spanning is ideaal voor grote elektroforetische blotting-toepassingen en elektroforese runs met lage spanning. Het k...
UOM:  1 * 1 ST
Catalogus nummer: (732-2381)
Leverancier:  HOEFER ELECTROPHORESIS
Omschrijving:   The midrange PS600 power supply is designed for electrophoresis and blotting techniques, including large format and high throughput applications. The ...
UOM:  1 * 1 ST
Catalogus nummer: (732-1695)
Leverancier:  HOEFER ELECTROPHORESIS
Omschrijving:   De veelzijdige PS300B-voeding is ontworpen voor de meeste elektroforesetechnieken.
UOM:  1 * 1 ST
Call for Price
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Dit artikel is vervallen en leverbaar zolang de voorraad strekt. Binnen de VWR catalogus kunt u zoeken op alternatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 8  Of 14
  1  2  Volgende
Een nieuwe uitstraling en een hernieuwde belofte
Gebouwd op de kenmerken & middelen die u kent, geoptimaliseerd met de innovatie van Avantor ®. Ons nieuwe merk symboliseert flexibiliteit en ons vermogen om ons aan de behoeften van de klant aan te passen.
KOM MEER TE WETEN BEGIN MET WINKELEN