U heeft gezocht op: Verticale gelelektroforesesystemen
15  results were found
SearchResultCount:"15"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Extra breed, voor gels van 20×10 cm, Twin ExW S is bij uitstek geschikt voor snelle analytische scheidingen of grote monsterscheidingen. De combinatie...
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Voor gels van 16 x 14 cm is de Twin M een veelzijdig systeem voor SDS PAGE-toepassingen, naast niet-denaturerende elektroforese van eiwitten, SSCP's e...
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Het PerfectBlue Twin S-systeem is ontworpen voor snelle scheiding van typische minigels van 10×10 cm. Door zijn kleine formaat en een scheidingscapaci...
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: De Twin L, de grootste uit de serie, biedt plaats aan gels van 20 x 20 cm voor de gelijktijdige scheiding van maximaal 50 monsters, waardoor dit syste...
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: De shiroGEL verticale 20 biedt toepassingsflexibiliteit en onderscheidt zich door het gemak van gelgieten en opzetten, waarbij slechts vier schroeven ...
Catalogus nummer: (700-0292)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Het shiroGEL mini verticale PAGE-systeem is modulair, waardoor PAGE en elektroblotting in dezelfde tank kunnen worden uitgevoerd, eenvoudigweg door de...
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (720-2856)
Leverancier: OWL SCIENTIFIC
Omschrijving: Verticaal gelelektroforesesysteem, Dual gel vertical gel electrophoresis, Dual gel, uncooled, Owl P82, 100×80 - 100 mm
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: OWL SCIENTIFIC
Omschrijving: The Owlâ„¢ P9DS dual gel system is designed for quick and easy casting and running of one or two gels on the same device. When used with the available c...
Catalogus nummer: (730-0311)
Leverancier: OWL SCIENTIFIC
Omschrijving: The Owlâ„¢ P81 is a compact, single sided vertical electrophoresis system designed for economical, quick protein runs.
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (732-1427)
Leverancier: EDVOTEK EUROPE LTD
Omschrijving: De MV10-unit is ontwikkeld voor het scheiden van proteïnen op polyacrylamidegels, bevat één gelcassette van 9×19 cm en kan worden gebruikt met de mees...
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (SG50)
Leverancier: Cytiva
Omschrijving: The SG series gradient formers are designed for producing linear gradients of aqueous solutions.
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (80-6479-57)
Leverancier: Cytiva
Omschrijving: The key to outstanding, reproducible electrophoresis results is temperature control. Gels unequally cooled on their two faces produce slanted bands ap...
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (80-6418-77)
Leverancier: Cytiva
Omschrijving: The simple, modular design of miniVE vertical electrophoresis system consolidates all the small parts for electrophoresis and blotting into one conven...
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: Roth Carl
Omschrijving: Verticaal gelelektroforesesysteem, Vertical dual plate electrophoresis, Maxi vertical dual plate, Coolable, 285×275 mm, Inhoud: 48 gels
Leverancier: Roth Carl
Omschrijving: Verticaal gelelektroforesesysteem, Vertical dual plate electrophoresis, Mini vertical dual plate, Standard, 200×140 mm, Inhoud: 20 gels
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 15 of 15
no targeter for Bottom