Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
  • Product category
  • Leverancier
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Zoek binnen resultaten
Elektroporatiesystemen
https://nl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/89/18945189.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"13"
  List view Grid view Easy View (new)
Sorteer op:
Leverancier:  Harvard Apparatus
Omschrijving:   Effectief geïntroduceerde DNA-vaccins bieden een krachtige en veilige methode voor het stimuleren van een immuunrespons die targetmoleculen in het lic...
Leverancier:  Harvard Apparatus
Omschrijving:   The High Throughput ECM™ 830 system offers a multi-well electroporation technology for processing multiple samples in seconds. Using the HT multi-well...
Leverancier:  Harvard Apparatus
Omschrijving:   The ECM™ 830 is a square wave pulse generator designed for in vitro and in vivo electroporation applications. Square wave technology provides the adva...
Leverancier:  Harvard Apparatus
Omschrijving:   The Gemini twin wave electroporators are flexible systems allowing both square wave and exponential decay wave electroporation in a single unit. These...
Leverancier:  Harvard Apparatus
Omschrijving:   The ECM™ 630 is an exponential decay wave electroporation generator providing a broad range of voltage and time constants for full flexibility in vary...
Catalogus nummer: (732-1503)
Leverancier:  Harvard Apparatus
Omschrijving:   Het AgilePulse MAX™-systeem is een geavanceerde elektroporatieoplossing voor snelle en doeltreffende transfectie van 2 tot 20 ml celsuspensie. Speciaa...
UOM:  1 * 1 ST
Leverancier:  Harvard Apparatus
Omschrijving:   De ECM® 399 is een exponential wave elektroporatiesysteem, specifiek ontworpen (in modus voor hoge spanning) om de veldsterktes en pulslengten te leve...
Catalogus nummer: (731-0339)
Leverancier:  Harvard Apparatus
Omschrijving:   Electroporation system, Electro cell fusion, BTX, Hybrimune®
UOM:  1 * 1 ST
Call for Price
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Dit artikel is vervallen en leverbaar zolang de voorraad strekt. Binnen de VWR catalogus kunt u zoeken op alternatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 8  Of 13
  1  2  Volgende