U heeft gezocht op: Verdampers
37  results were found
SearchResultCount:"37"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Deze is een essentieel instrument voor gebruik in chemische laboratoria voor het efficiënt en voorzichtig verwijderen van solventen uit samples door v...
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Dit is een elementair chemisch laboratoriuminstrument dat geschikt is voor verdamping, destillatie en scheiding van chemicaliën. Het kan worden gebrui...
Sale
Leverancier: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Omschrijving: These evaporators are equipped with proven smart details such as Easy-Clip, patented clamping sleeve, lift stop to limit immersion depth and universal...
Leverancier: LABCONCO
Omschrijving: CentriVap® vacuümconcentrators zijn verkrijgbaar als compleet systeem of als systeempakket. Het zuurbestendige model wordt aanbevolen voor corrosieve ...
Leverancier: LABCONCO
Omschrijving: This system uses nitrogen blow down, vortex motion and heat to speed evaporation of up to 48 small samples or eight 450 milliliter samples at once.
Sale
Leverancier: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Omschrijving: Hei-VAP Expert Control rotary evaporators allow central control of all process parameters: Vacuum, cooling temperature, rotation and heating bath temp...
Leverancier: LABCONCO
Omschrijving: CentriVap®-vacuümconcentratoren zijn beschikbaar in diverse configuraties. Het CentriVap® DNA-model wordt geleverd met een ingebouwde membraanpomp van...
Leverancier: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Omschrijving: Grootschalige verdampers tot 20 L.
Leverancier: LABCONCO
Omschrijving: The refrigerated CentriVap centrifugal concentrator is designed to rapidly concentrate multiple small heat-sensitive samples, such as RNA and proteins...
Leverancier: LABCONCO
Omschrijving: These systems use vacuum along with heat and vortex motion to help speed evaporation and provide an alternative to traditional centrifugal evaporation...
Catalogus nummer: (535-0107)
Leverancier: LABCONCO
Omschrijving: De CentriVap IR-microvacuümconcentrator heeft een zeer klein oppervlak en past daarom in kleine ruimten. Hij is ideaal voor kleine monsters zoals DNA ...
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: LABCONCO
Omschrijving: Combine the separate concentrator and cold trap components into one space-saving console and include casters for portability from laboratory to labora...
Leverancier: LABCONCO
Omschrijving: An efficient, automatic evaporator system which can be used with a broad range of aggressive chemicals. In RapidVap Nâ‚‚ systems, a stream of nitrogen o...
Catalogus nummer: (IKAA10012324)
Leverancier: IKA
Omschrijving: The RV 3 pro V-C Complete package is the complete solution for your rotary evaporator setup as all components and connections required for operation a...
UOM: 1 * 1 ST
New Product
Leverancier: IKA
Omschrijving: Rotary evaporators with integrated heating bath, features include an innovative control concept with a bright, high-contrast, TFT, colour-graphic cont...
Catalogus nummer: (531-1453)
Leverancier: IKA
Omschrijving: Het RV 10 auto pro V-C Complete pakket is de complete oplossing voor uw rotatieverdamperopstelling. Naast de rotatieverdamper RV 10 auto omvat het pak...
UOM: 1 * 1 ST
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 37
no targeter for Bottom