Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
  • Criteria
  • Leverancier
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Zoek binnen resultaten
Koelers voor rotatieverdampers
https://nl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/47/18989747.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"6"
  List view Easy View (new)
Sorteer op:
Catalogus nummer: (531-0991)
Leverancier:  HEIDOLPH
Omschrijving:   Dit compacte apparaat met centrifugale aandrijfpomp biedt koeling (tussen −20 en +40 °C) voor elke onderzoekstoepassing. Ontworpen voor gebruik met ro...
UOM:  1 * 1 ST
Catalogus nummer: (181-0470)
Leverancier:  KNF
Omschrijving:   This chiller is characterised by its compact design and the small footprint. The easy filling of the unit combined with splash-water proofed membrane...
UOM:  1 * 1 ST
Catalogus nummer: (HUBE3033.0007.99)
Leverancier:  HUBER
Omschrijving:   This air-cooled chiller provides a dedicated cooling service to all small bench top rotary evaporators and features a unique space-saving L-form. When...
UOM:  1 * 1 ST
Catalogus nummer: (531-0459)
Leverancier:  HEIDOLPH
Omschrijving:   This small chiller is suitable for use with all bench top evaporators. Ideal for routine applications.
UOM:  1 * 1 ST
Catalogus nummer: (HEID591-00220-00)
Leverancier:  HEIDOLPH
Omschrijving:   This chiller should be placed directly besides the evaporator to ensure a sufficient pump performance.
UOM:  1 * 1 ST
Leverancier:  BÜCHI
Omschrijving:   The F-series chillers provide the final step to a fully integrated evaporation or distillation process, leading to several key benefits:
UOM:  1 * 1 ST
Call for Price
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Dit artikel is vervallen en leverbaar zolang de voorraad strekt. Binnen de VWR catalogus kunt u zoeken op alternatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 6  Of 6
Een nieuwe uitstraling en een hernieuwde belofte
Gebouwd op de kenmerken & middelen die u kent, geoptimaliseerd met de innovatie van Avantor ®. Ons nieuwe merk symboliseert flexibiliteit en ons vermogen om ons aan de behoeften van de klant aan te passen.
KOM MEER TE WETEN BEGIN MET WINKELEN