U heeft gezocht op: Rotatieverdampers
21  results were found
SearchResultCount:"21"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Deze is een essentieel instrument voor gebruik in chemische laboratoria voor het efficiënt en voorzichtig verwijderen van solventen uit samples door v...
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Dit is een elementair chemisch laboratoriuminstrument dat geschikt is voor verdamping, destillatie en scheiding van chemicaliën. Het kan worden gebrui...
Sale
Leverancier: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Omschrijving: These evaporators are equipped with proven smart details such as Easy-Clip, patented clamping sleeve, lift stop to limit immersion depth and universal...
Leverancier: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Omschrijving: Grootschalige verdampers tot 20 L.
Leverancier: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Omschrijving: Hei-VAP Expert Control rotary evaporators allow central control of all process parameters: Vacuum, cooling temperature, rotation and heating bath temp...
Leverancier: IKA
Omschrijving: Rotary evaporators with integrated heating bath, features include an innovative control concept with a bright, high-contrast, TFT, colour-graphic cont...
Catalogus nummer: (181-0471)
Leverancier: KNF
Omschrijving: Deze twee verdampers zijn ontworpen voor betrouwbare dagelijkse prestaties in diverse laboratoriumomgevingen.
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: IKA
Omschrijving: De RV 3 rotatieverdamper is het ideale instapmodel uit het IKA rotatieverdamper portfolio. Het is geschikt voor een groot aantal toepassingen in de ch...
Catalogus nummer: (IKAA10012324)
Leverancier: IKA
Omschrijving: The RV 3 pro V-C Complete package is the complete solution for your rotary evaporator setup as all components and connections required for operation a...
UOM: 1 * 1 ST
New Product
Catalogus nummer: (531-1453)
Leverancier: IKA
Omschrijving: Het RV 10 auto pro V-C Complete pakket is de complete oplossing voor uw rotatieverdamperopstelling. Naast de rotatieverdamper RV 10 auto omvat het pak...
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: IKA
Omschrijving: Deze instapniveauverdampers zijn ideaal voor alle standaard verdampingstoepassingen op universiteiten en in onderzoekslaboratoria. De functies van de ...
Leverancier: IKA
Omschrijving: Rotatieverdampers met geïntegreerd verwarmingsbad en veilige en eenvoudige bediening door ergonomische knoppen aan de voorzijde.
Leverancier: BUCHI
Omschrijving: Spider evaporators are ideal when users need to concentrate several samples under the same conditions.
Leverancier: BUCHI
Omschrijving: The R-100 is available as a stand-alone unit or as a complete ready to use kit (Essential Solution kit). The Essential Solution kits provide an econom...
Leverancier: BUCHI
Omschrijving: Its modular design allows the extension of the Rotavapor® R-300 to a fully integrated system where a central interface regulates each component.
Leverancier: BUCHI
Omschrijving: Evaporator, rotary, Multivapor™, Multivapor™ P-12 Rotavapor®, Temperatuurbereik: ambient…95 °C, Rotatiesnelheid: 0 - 485 min⁻¹, Verdampingssnelheid: 0,5 - 30 ml, b×d×h: 270×400×400 mm, Gewicht: 21 kg
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 21
no targeter for Bottom