Rotatieverdampers, RV 10 control
Leverancier: IKA
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
IKAA8031642BOM3EA 0 EUR
IKAA8031642BOM3 531-0881 IKAA8031642BOM2 IKAA8031642BOM1 IKAA8031643BOM2 IKAA8031643BOM1 IKAA8031643BOM4 IKAA8031643BOM3 IKAA8031642BOM4
Rotatieverdampers, RV 10 control
Verdampers Rotatieverdampers
  • Met motorlift en beveiligde stopfunctie
  • Geïntegreerde solventenbibliotheek, uitbreidbaar door de gebruiker
  • Specifieke parameters voor distillaties; keuze van distillatietype door een drukknop
  • Grafische kleurendisplay voor veilige en comfortabele bediening
  • Automatische ontluchting en onderbreking van het koelwater op het einde van een cyclus; controle van koelwater; Beveiliging op verwarmingsbad: onderbreking van proces in geval van temperatuurafwijking
De draairichting van de verdampingskolf kan met intervallen worden geprogrammeerd om het droogproces te helpen. Volumegestuurde distillatieprocessen kunnen worden geprogrammeerd.
Leveringsinformatie: Supplied with water/oil bath, magnetic valve laboratory vacuum (531-3485), 1 l evaporation flask (NS 29/32), 1 l receiving flask (KS 35/20) and condensing glassware set.
Please note: A vacuum source, vacuum check valve and cooling system are required but not supplied. Please contact your local Avantor sales office for advice and details.