Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
  • Criteria
  • Leverancier
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Zoek binnen resultaten
Automatische extractorsystemen
https://nl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/13/18944913.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"8"
  List view Easy View (new)
Sorteer op:
Leverancier:  VELP SCIENTIFIC
Omschrijving:   SER 148/3 en SER 148/6 kunnen worden gebruikt om een substantie of een groep elementen (bijv. vet) te scheiden van vaste en halfvaste monsters volgens...
Catalogus nummer: (VELPF30520204)
Leverancier:  VELP SCIENTIFIC
Omschrijving:   In order to perform a reliable raw fibre analysis, the sample must have a low fat content (\<1%). For those samples that exceed this value, a prelimin...
UOM:  1 * 1 ST
Leverancier:  BEHR
Omschrijving:   These extractors can be used to separate a substance or a group of elements from samples according to the Randall technique. It features lever assembl...
Leverancier:  BÜCHI
Omschrijving:   SpeedExtractor E-916 / E-914.
Leverancier:  Restek
Omschrijving:   Accelerated solvent extraction is a common technique for fast and reliable extraction of organic materials from solid matrices, using EPA SW-846 metho...
Leverancier:  GERHARDT
Omschrijving:   SOXTHERM®-eenheden zijn automatisch en volledig programmeerbare extractieapparaten voor de bepaling van vetten in voedingsmiddelen, waaronder melkprod...
Catalogus nummer: (705-0040)
Leverancier:  BÜCHI
Omschrijving:   Solvent Extractor, Automatisch, B-811
UOM:  1 * 1 ST
Leverancier:  Restek
Omschrijving:   Caps features a smooth inner surfaces for easier cleaning. Suitable for for ASE systems.
Call for Price
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Dit artikel is vervallen en leverbaar zolang de voorraad strekt. Binnen de VWR catalogus kunt u zoeken op alternatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 8  Of 8
Een nieuwe uitstraling en een hernieuwde belofte
Gebouwd op de kenmerken & middelen die u kent, geoptimaliseerd met de innovatie van Avantor ®. Ons nieuwe merk symboliseert flexibiliteit en ons vermogen om ons aan de behoeften van de klant aan te passen.
KOM MEER TE WETEN BEGIN MET WINKELEN