U heeft gezocht op: Vriezers
45  results were found
SearchResultCount:"45"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: VWR® ULT Eco Premium-vriezers zijn ontworpen voor veilige en betrouwbare opslag van gevoelige monsters. Ze kenmerken zich door een ergonomische bedien...
Energiezuinig
Lage impact op de fabricage New Product Sale
Leverancier: Liebherr
Omschrijving: Dit is een MediLine-model voor zware toepassingen met geforceerde luchtkoeling. De regelaar beschikt over deur- en temperatuuralarmen die kunnen worde...
Leverancier: Liebherr
Omschrijving: Performance series with no lighting and perfection series with the LED front lighting provides optimal illumination of the drawers even in dark enviro...
Leverancier: Liebherr
Omschrijving: NoFrost freestanding freezers constructed of stainless steel. It features forced air cooling that maintains an even refrigeration temperature througho...
Leverancier: Liebherr
Omschrijving: Freezers with a spark-free interior specifically for storing explosive and highly flammable substances in laboratories and in the chemical industry.
Leverancier: Liebherr
Omschrijving: Commerciële vrieskisten met StopFrost-technologie om ijsafzetting te reduceren.
Leverancier: Liebherr
Omschrijving: Commerciële vriezers voorzien van automatische ontdooifunctie.
Leverancier: Thermo Scientific
Omschrijving: Thermo Scientific™ TDE Series ‒40 °C ultra-low temperature freezers, powered by H-drive, feature three upright models, maximizing storage capacity fro...
Duurzame materialen
Leverancier: Liebherr
Omschrijving: The Euronorm bakery forced-air freezers are designed for high-quality storage of bakery products like dough preforms by which the forced-air system ke...
Leverancier: Liebherr
Omschrijving: Deze vriezers voor algemeen gebruik zijn ideaal voor de opslag van niet-kritieke producten. Vanwege hun geoptimaliseerde koelsystemen en compressoren ...
Catalogus nummer: (471-1240)
Leverancier: Stirling Ultracold
Omschrijving: De ULT25NEU is de enige draagbare ULT vriesoplossing die momenteel beschikbaar is om ULT-opslag bij de patiënt te brengen. Deze kleine, lichtgewicht e...
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: Thermo Scientific
Omschrijving: Thermo Scientificâ„¢ TDE Series ultra-low temperature freezers, powered by H-drive, feature four upright models with 5 Inner doors, maximizing storage c...
Duurzame materialen
Leverancier: Liebherr
Omschrijving: Chest freezers for general use.
Catalogus nummer: (471-1238)
Leverancier: Stirling Ultracold
Omschrijving: Ultra-low temperature freezer featuring the free-piston Stirling engine. This next generation of environmentally sustainable ULT freezers achieve stab...
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: REVCO TECHNOLOGIES
Omschrijving: Thermo Scientificâ„¢ TDE Series ultra-low temperature freezers, powered by H-drive, feature four upright models with five inner doors, maximising storag...
Duurzame materialen
Leverancier: Thermo Scientific
Omschrijving: Thermo Scientificâ„¢ TDE Series ultra-low temperature freezers, powered by H-drive, feature four upright models, maximizing storage capacity from 30000 ...
Duurzame materialen
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 45
no targeter for Bottom