Professionele, rechtopstaande vriezers
Leverancier: Liebherr
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
LIEBGGU1500XEA 0 EUR
LIEBGGU1500X 471-0399 471-1183 471-0913 471-0070 471-0914 471-0472 472-2384 472-2383 471-1065
Professionele, rechtopstaande vriezers
Vriezers Vriezers voor laboratoria en algemeen gebruik
Commerciële vriezers met statische koeling.
  • Digitaal display
  • Handmatig ontdooisysteem
  • Omkeerbare en vergrendelbare deur met zelfsluiting bij 45° (stabiel bij 90°)
  • Elektronische temperatuurregeling
Temperatuur: –9 tot –26 °C/–14 tot –28 °C.