U heeft gezocht op: Zuurkasten en behuizingen
68  results were found
SearchResultCount:"68"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Catalogus nummer: (732-2541)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: The VWR® PCR Workstation is a PCR enclosure for PCR sample preparation and other sensitive protocols. It offers dual decontamination action by UV inac...
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (732-3409)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Het VWR® PCR-werkstation HEPA is een PCR-behuizing voor PCR-monstervoorbereiding met een HEPA-filter. Het biedt dubbele decontaminatie door UV-inactiv...
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: CleanAir by Baker
Omschrijving: Laminar CrossFlow kast, met HPL werkblad, energiebesparende ventilatoren en LED-verlichting, CLF 675, Verlichting: >1000 lux, Geluidsniveau: <54 dB(A), Vermogen: 230V / 50Hz, Inwendige b×d×h: 1859×570×736 mm, Gewicht: 190 kg
Leverancier: CleanAir by Baker
Omschrijving: Deze filterafzuigkasten kunnen overal worden ingezet waar schadelijke poeders of stofdeeltjes vrijkomen, bijvoorbeeld bij het afwegen. De filterafzuig...
Catalogus nummer: (461-0826)
Leverancier: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Omschrijving: Advanced benchtop UV cabinet providing aseptic conditions for a variety of biomedical and biochemical procedures. The large capacity stainless steel U...
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: LABCONCO
Omschrijving: XPertâ„¢ balance enclosures provide user protection by keeping powders, particulates and fume contained during weighing procedures. They are well suited...
Leverancier: Sartorius Balances
Omschrijving: These safety weighing cabinets has greater protection and reliability in weighing hazardous powdered compounds.
Leverancier: KOETTERMANN
Omschrijving: Apotheek afzuigkap, Benchtop, with services, type 2-441CV (D), Materiaal: Staal, Uitw. b×d×h: 900×640×1350 mm
Leverancier: LABCONCO
Omschrijving: Purifier Logic+ Class II Type A2 Biosafety Cabinets are suitable for work with agents that require Biosafety Level 1, 2 or 3 containment.
Duurzame materialen
Energiezuinig
Leverancier: CleanAir by Baker
Omschrijving: BioVanguard Greenline B is een klasse II kastbereik dat eenvoudigheid, robuustheid en een hoge betrouwbaarheid biedt en zorgt voor het hoogste niveau...
Leverancier: ERLAB (INCL. CAPTAIRE)
Omschrijving: De nieuwe Captair® Smart recirculerende filter-afzuigkasten zijn ontworpen volgens een eenvoudige en innovatieve manier van communiceren. Smart-techno...
Leverancier: LABCONCO
Omschrijving: In nanoparticle manipulation and dry powder chemical handling, enclosures keep hazardous powders and particulates contained. Room air is pulled into t...
New Product
Leverancier: CleanAir by Baker
Omschrijving: BioVanguard Greenline is een klasse II-kast die eenvoud, robuustheid en hoge betrouwbaarheid biedt, en de hoogste mate van bescherming voor de gebruik...
Leverancier: LABCONCO
Omschrijving: These portable systems provide user protection by keeping powders and particulates contained during weighing procedures. The built-in blower and HEPA ...
Leverancier: CleanAir by Baker
Omschrijving: Microbiologische veiligheidswerkbanken zorgen voor maximale veiligheid voor de gebruiker, het product en het milieu. Geschikt voor alle toepassingen i...
Leverancier: LABCONCO
Omschrijving: Clean benches provide product protection from environmental contaminants for applications requiring a particulate-free work area, including plant tiss...
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 68
no targeter for Bottom