Handschoenenkast, mobiel en voor eenmalig gebruik, Captair® pyramid
Leverancier: Erlab
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
captair® Pyramid®
135-1734EA 363 EUR
135-1734
Handschoenenkast, mobiel en voor eenmalig gebruik, Captair® pyramid
Handschoenenkasten en -zakken
Een draagbare isolatiekast ter bescherming van de gebruiker en monsters.
  • Lichtgewicht isolatiekast met ritssluiting, mobiel en voor eenmalig gebruik
  • Eenvoudige structuur, eenvoudig in elkaar te zetten op vrijwel elke locatie
  • Gasinvoerventiel voor toepassingen met inert gas
  • Schuine panelen voor betere zichtbaarheid
  • Optimale luchtdichtheid van de behuizing
De Captair®-pyramide biedt bescherming tegen morsen en is ideaal voor toepassing onder inerte atmosfeer en manipulaties waarvoor bescherming tegen stof of vocht vereist is. De handschoenenkast kan eenvoudig worden getransporteerd van het veld of andere locaties ter plekke rechtstreeks naar een laboratorium voor verdere analyse. Voor aansluiting op een laboratoriumvacuümpomp is de kast voorzien van een intern mondstuk dat is aangesloten op een externe klep.
Toepassingen zijn onder meer monstername ter plekke van bewijsmateriaal, vingerafdrukanalyse en openen van verdachte pakketten.
Leveringsinformatie: Supplied with PVC medical gloves (size XL) and factory test certificate. Units are tested by inflating the enclosure with compressed air at 2,5 mm Hg.