Microbiologische veiligheidswerkbanken Klasse II, serie Euroflow - type EF en EF/B
Leverancier: CleanAir by Baker
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
EF
135-0719EA 0 EUR
135-0719 135-1499 135-0058 135-0720 135-0059 135-0104 135-0105 135-0723 135-0060
Microbiologische veiligheidswerkbanken Klasse II, serie Euroflow - type EF en EF/B
Zuurkasten en behuizingen Biologische veiligheidskasten
Microbiologische veiligheidswerkbanken zorgen voor maximale veiligheid voor de gebruiker, het product en het milieu. Geschikt voor alle toepassingen in de moleculaire biologie, biotechnologie, farmaceutica en medisch onderzoek.
  • Het venster kan hermetisch worden afgedicht, wat heel belangrijk is voor gasdesinfectie
  • Alle modellen hebben een epoxycoating aan de buitenkant en een roestvrijstalen binnenkant
  • Het HEPA-filter heeft een handig ontwerp voor onderhoud en kan eenvoudig worden vervangen door het te verwijderen van het voorpaneel
  • Alarmfunctie (verkeerde luchtsnelheid of onjuiste vensterpositie) bevindt zich rechtstreeks in het gezichtsveld van de gebruiker
  • HEPA-filter, filtratie-efficiëntie: 99,999% voor deeltjesgrootte van 0,3 µm (type H14 voldoet aan EN 1822), optioneel voorfilter (type G3 voldoet aan EN 779)
  • Het venster kan hermetisch worden afgedicht, wat heel belangrijk is voor gasdesinfectie
  • Alle modellen hebben een epoxycoating aan de buitenkant en een roestvrijstalen binnenkant
  • Het HEPA-filter heeft een handig ontwerp voor onderhoud en kan eenvoudig worden vervangen door het te verwijderen van het voorpaneel
  • Alarmfunctie (verkeerde luchtsnelheid of onjuiste vensterpositie) bevindt zich rechtstreeks in het gezichtsveld van de gebruiker
  • HEPA-filter, filtratie-efficiëntie: 99,999% voor deeltjesgrootte van 0,3 µm (type H14 voldoet aan EN 1822), optioneel voorfilter (type G3 voldoet aan EN 779)
Gemaakt van hoogwaardige materialen, extreem stille werking; het geluidsniveau is ±56 dB(A). Alle modellen zijn eenvoudig te reinigen en zijn uitgerust met een combinatie van schuif-/kantelvensters met gasdrukdempers. De EF/B is tevens uitgerust met een HEPA-filter. Deze kan netjes worden opgeslagen onder het werkblad; dit verlengt de levensduur van het HEPA-filter en verhoogt de veiligheid. Het membraantoetsenblok is gemonteerd op het voorpaneel voor alle belangrijke informatie. Deze modellen voldoen aan alle ergonomische eisen, met integrale armsteunen, V-vormige openingen op het werkblad, een integrale voetsteun en een hellend voorscherm.
Leveringsinformatie: Leveringsinformatie: Prijzen van levering, installatie en inbedrijfstelling zijn op aanvraag beschikbaar.
Certificaten: Types EF en EF/B conform met EN 12469, type EF/B alsook conform met DIN 12980 (2004-02)