Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
  • Criteria
  • Leverancier
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Zoek binnen resultaten
Farmaceutische afzuigkappen
https://nl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/45/18989645.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
  List view Easy View (new)
Sorteer op:
Leverancier:  KOETTERMANN
Omschrijving:   Voor veilig werken met chemicaliën, minerale zuren, geconcentreerde en opgewarmde zuren.
Leverancier:  asecos
Omschrijving:   For safe handling of chemicals, protection from hazardous vapours and potentially explosive atmospheres. Hazardous material workplace (pharmaceutical ...
Catalogus nummer: (BELAH500000003)
Leverancier:  Bel-Art
Omschrijving:   PE hood, clear acrylic window
UOM:  1 * 1 ST
Catalogus nummer: (BELAH500002002)
Leverancier:  Bel-Art
Omschrijving:   Fume hood provide maximum visualization and protection during lessons. The front sash window opens to three adjustable positions for air flow control....
UOM:  1 * 1 ST
Catalogus nummer: (BELAH500000002)
Leverancier:  Bel-Art
Omschrijving:   Institution Fume Hood, Benchtop, front opening 560×300 mm, Materiaal: PE, Uitw. b×d×h: 690×330×560 mm
UOM:  1 * 1 ST
Call for Price
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Dit artikel is vervallen en leverbaar zolang de voorraad strekt. Binnen de VWR catalogus kunt u zoeken op alternatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 5  Of 5
Een nieuwe uitstraling en een hernieuwde belofte
Gebouwd op de kenmerken & middelen die u kent, geoptimaliseerd met de innovatie van Avantor ®. Ons nieuwe merk symboliseert flexibiliteit en ons vermogen om ons aan de behoeften van de klant aan te passen.
KOM MEER TE WETEN BEGIN MET WINKELEN