Filterafzuigsystemen voor poeders, NEG serie
Leverancier: CleanAir by Baker
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
NEG
135-1521EA 0 EUR
135-1521 135-1520 135-1523 135-1522 135-1525 135-1524 135-1516 135-1518 135-1517 135-1519
Filterafzuigsystemen voor poeders, NEG serie
Zuurkasten en behuizingen Extractiekasten
Deze filterafzuigkasten kunnen overal worden ingezet waar schadelijke poeders of stofdeeltjes vrijkomen, bijvoorbeeld bij het afwegen. De filterafzuigkasten bieden de gebruiker en het milieu de hoogste mate van bescherming. De behuizing is vervaardigd van watervast multiplex dat geheel met een witte kunststof folie bedekt is. De kap is van gehard glas.
  • Het voorfilter en HEPA-hoofdfilter bieden een hoog rendement en kunnen gemakkelijk worden vervangen
  • Zeer stille werking
Certificaten: HEPAFilter: H14, conform EN1822.
Leveringsinformatie: leveringsprijzen verkrijgbaar op aanvraag. Prijzen voor installatie en inbedrijfstelling verkrijgbaar op aanvraag