U heeft gezocht op: Meubilair
280  results were found
SearchResultCount:"280"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Legbord, Roestvrijstalen rooster, met set glijders, 590×470 mm, max. belasting: 25 kg, Voor: IL 240PR/IL 240CR Premium gekoelde incubatoren
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Legbord, Reinforced stainless steel wire shelf, with slides set, 1030×560 mm, max.shelf workload: 100 kg, Voor: IL 750CR Premium gekoelde incubatoren
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Gepolijst graniet Vier absorberende voeten dempen de overdracht van externe trillingen naar deze plaat, waardoor deze niet alleen geschikt is voor weg...
Catalogus nummer: (611-2549)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Hoogwaardige microbalansen en analytische balansen dienen te worden geplaatst in een omgeving waarin storende trillingen tot een minimum zijn beperkt,...
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (390-0735)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Legbord, Roestvrijstalen legplaat, Voor: INCU-Line® IL 150R/250R Premium
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Legbord, Roestvrijstalen verhoogde legplank, Voor: VWB2 18
Leverancier: Metro International
Omschrijving: The open wire design of these heavy-gauge shelves minimizes dust accumulation and allows a free circulation of air, greater visibility of stored items...
Catalogus nummer: (134-0501)
Leverancier: Palbam
Omschrijving: Deze voetbank is speciaal ontworpen om te helpen bij het aantrekken van overschoenen - door de voet te ondersteunen met een klein verhoogd platform. T...
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (METOSF51N3C)
Leverancier: Metro International
Omschrijving: This sturdy square snake frame with plated finish provide additional support or access to floor.
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: Metro International
Omschrijving: Direct wall mount brackets allow the installation of wire or solid shelves directly onto a wall surface. Each brackets consists of one shelf support a...
Catalogus nummer: (PALBMOD-BENCH-A)
Leverancier: Palbam
Omschrijving: The modular gowning bench is an ideal for seating and 'gowning up' in the gown area and allows a flexible design to exactly fit every gown area.
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: Palbam
Omschrijving: Bootie benches are designed as a swing over bench and a storage solution for booties/shoes.
Leverancier: asecos
Omschrijving: Brandveilige opslagkasten, geclassificeerd type 90 (brandbestendig tot 90 minuten).
Leverancier: asecos
Omschrijving: Under bench cabinets with wing doors. Fire resistance: 90 minutes.
Leverancier: Palbam
Omschrijving: Removable shelves and sloping roof design as standard. Available on either casters or leveler legs.
New Product
Leverancier: MULTIROIR
Omschrijving: These drawer storage units are available with 3, 4, or 6 drawers, in large and extra large sizes to suit all your requirements and that you can use to...
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 280
no targeter for Bottom