U heeft gezocht op: Tafels
44  results were found
SearchResultCount:"44"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Gepolijst graniet Vier absorberende voeten dempen de overdracht van externe trillingen naar deze plaat, waardoor deze niet alleen geschikt is voor weg...
Catalogus nummer: (611-2549)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Hoogwaardige microbalansen en analytische balansen dienen te worden geplaatst in een omgeving waarin storende trillingen tot een minimum zijn beperkt,...
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: KOETTERMANN
Omschrijving: Heavy duty mobile tables available with melamine TopResist® or laboratory grade SGL worktops.
Tables with both worktops suitable for:...
Leverancier: Palbam
Omschrijving: These cleanroom heavy duty tables are designed for more robust and heavy duty activities and are manufactured to the highest cleanroom standards. The ...
Leverancier: Palbam
Omschrijving: Deze cleanroom tafels zijn gemaakt volgens de hoogste cleanroom normen. De onderstellen zijn gemaakt van buizen voor eenvoudige reiniging en een optim...
Leverancier: Palbam
Omschrijving: These cleanroom ergo tables are manufactured with 304 stainless steel with electropolished finish and Al anodized cleanroom compatible connectors.
Leverancier: Metro International
Omschrijving: Deze roestvrijstalen laboratoriumtafels zijn leverbaar in twee uitvoeringen: met of zonder bodemplaat. De versies zonder bodemplaat zijn uitgerust met...
Sale
Leverancier: Metro International
Omschrijving: These stainless steel laboratory workbenches available top materials include type 304 stainless and TRESPA phenolic resin.
Leverancier: Palbam
Omschrijving: The mobile laptop workstation provides a minimum footprint, stable work platform for working with laptops within the cleanroom.
Leverancier: Sartorius Balances
Omschrijving: Hoogwaardige micro- en analytische balansen moeten worden geplaatst in een omgeving waar storende trillingen minimaal zijn, zodat de uitlezing zich sn...
Leverancier: Metro International
Omschrijving: Cleanroom table in stainless steel 304 with electropolished finish and anodised satin connectors.
Leverancier: KOETTERMANN
Omschrijving: These balance benches are designed to maintain vibration free condition, so that even small quantities can be weighed accurately.
Made from epoxy...
Leverancier: Palbam
Omschrijving: The wipe down table is designed to support the wipe down procedure. Includes a hole in the table top for easy waste disposal.
Catalogus nummer: (HUPF7500184)
Leverancier: HUPFER METALLWERKE
Omschrijving: This packing table is made up of high-quality stainless steel (both top and bottom). It can also be also as a work bench to pack surgical instruments.
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: LABORIAL
Omschrijving: Innovative interactive worktop for laboratories, cleanrooms and healthcare. A hygienic design based on GMP guidlines which consists of a continuous, t...
Catalogus nummer: (HUPF7500204)
Leverancier: HUPFER METALLWERKE
Omschrijving: The instrument table is made from stainless steel. It is a solid, jointless tube structure made from square-type tube (20×20 mm), with two removable t...
UOM: 1 * 1 ST
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 44
no targeter for Bottom