Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
  • Criteria
    • In Stock (2)
  • Leverancier
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Zoek binnen resultaten
Weegtafels
https://nl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/00/24/18990024.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
  List view Grid view Easy View (new)
Sorteer op:
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Hoogwaardige microbalansen en analytische balansen dienen te worden geplaatst in een omgeving waarin storende trillingen tot een minimum zijn beperkt,...
UOM:  1 * 1 ST
Catalogus nummer: (611-2536)
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Weegtafel, Antitril-weegoppervlak, graniet, b×d×h: 560×450×65 mm
UOM:  1 * 1 ST
Leverancier:  KOETTERMANN
Omschrijving:   These balance benches are designed to maintain vibration free condition, so that even small quantities can be weighed accurately.
Made from epoxy...
Leverancier:  SARTORIUS BALANCES
Omschrijving:   Hoogwaardige micro- en analytische balansen moeten worden geplaatst in een omgeving waar storende trillingen minimaal zijn, zodat de uitlezing zich sn...
Catalogus nummer: (BELAH183860001)
Leverancier:  Bel-Art
Omschrijving:   Weighing table, Vibration damping mounts, absorbs 16 Hz - 25 Hz vibrations, b×d×h: 350×350×76 mm
UOM:  1 * 1 ST
Call for Price
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Dit artikel is vervallen en leverbaar zolang de voorraad strekt. Binnen de VWR catalogus kunt u zoeken op alternatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 5  Of 5