U heeft gezocht op: Gasdetectiesystemen
27  results were found
SearchResultCount:"27"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: BW TECHNOLOGIES GMBH
Omschrijving: Single gas detectors for safety and compliance in harsh environments with extreme temperatures.
Sale
Leverancier: BW TECHNOLOGIES GMBH
Omschrijving: Gasdetectiesysteem, MicroClip X3, Oâ‚‚, % LEL, Alarm: Visual, vibrating, audible (95 dB), Humidity: 0 - 95 % RH, Gewicht: 179 g
Catalogus nummer: (151-0248)
Leverancier: BW TECHNOLOGIES GMBH
Omschrijving: Continuously monitoring up to five gases, the GasAlert Micro 5 was designed and engineered for an extensive range of applications.
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: BW TECHNOLOGIES GMBH
Omschrijving: De MicroClip XL biedt bescherming tegen de gevaren van atmosferische gassen en heeft een langere batterijduur, vooral bij koud weer, voor zuurstof (Oâ‚‚...
Leverancier: BW TECHNOLOGIES GMBH
Omschrijving: De BW Clip4 is een eenvoudig aan te klikken detector voor vier gassen (Hâ‚‚S, CO, Oâ‚‚, LEL) die altijd aan staat, opladen en vervangen van batterijen of ...
Leverancier: BW TECHNOLOGIES GMBH
Omschrijving: The rugged GasAlert Max XT II reliably monitors up to four gas hazards and combines straightforward one-button field operation with an integrated samp...
Leverancier: BW TECHNOLOGIES GMBH
Omschrijving: The rugged GasAlert Quattro reliably monitors up to four gas and combines a one-button operation with flexible options.
Catalogus nummer: (BWTEM5XWD0RDDYE00)
Leverancier: BW TECHNOLOGIES GMBH
Omschrijving: GasAlertMicro 5 was designed for protecting five potential atmospheric hazards including oxygen, combustible and toxic gases. It continuously monitors...
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: GASTEC
Omschrijving: Identificeer en meet specifieke gassen met de monsterpomp en gasbuizen.
Catalogus nummer: (SIMEDM6025)
Leverancier: Industrial Physics
Omschrijving: This gas clip detection equipment is designed for use in the coal mining industry.
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (MMMA3500PLUS)
Leverancier: 3M
Omschrijving: 3Mâ„¢ Organic vapour monitor 3500+ is a cost-effective and convenient way to perform personal air sampling for many organic vapours. Simply clip the dev...
UOM: 1 * 10 ST
Catalogus nummer: (MMMA3501PLUS)
Leverancier: 3M
Omschrijving: 3Mâ„¢ Organic vapour high sampling rate monitor 3501+ is a cost-effective and convenient way to perform personal air sampling for low levels of organic ...
UOM: 1 * 5 ST
Catalogus nummer: (514-0008)
Leverancier: 3M
Omschrijving: Monitoren maken gebruik van het bewezen wetenschappelijke principe van diffusie, waarbij moleculen van twee of meer stoffen geleidelijk worden gemengd...
UOM: 1 * 5 ST
Catalogus nummer: (763-0292)
Leverancier: GASTEC
Omschrijving: Gas detector tube system accurately measures vapour concentration levels and slight changes in concentration level.
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (514-0007)
Leverancier: 3M
Omschrijving: Gasdetectie, Ethyleenoxide-monitoren
UOM: 1 * 5 ST
Catalogus nummer: (SIMEDM6000)
Leverancier: Industrial Physics
Omschrijving: The GasAlert MicroClip offers simultaneous monitoring of two gasses (Oâ‚‚, LEL) in a rugged compact case for confined areas.
UOM: 1 * 1 ST
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 27
no targeter for Bottom