Organische dampen monitors
Leverancier: 3M
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
151-0151EA 59.4 EUR
MMMA3520
Organische dampen monitors
De monitoren maken gebruik van het bewezen wetenschappelijke principe van diffusie, waarbij sprake is van het geleidelijk mengen van moleculen van twee of meer stoffen.
  • Deze badge is geschikt voor het bewaken van stoffen zoals acrylonitril, butadieen en methyleenchloride, waarvoor actieve kool slechts een beperkte capaciteit heeft
  • Een nauwkeurigheid van ±25% bij een betrouwbaarheid van 95%, voor vele verontreinigingen op de werkplek
Ze zijn bedoeld voor het meten van de persoonlijke blootstelling in werkruimten, in diverse industrieën.