Stikstofgenerator voor ELSD
Leverancier: Parker Balston
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
559-0054EA 0 EUR
559-0054
Stikstofgenerator voor ELSD
Gasgeneratoren Stikstofgeneratoren
Ideaal voor gasverstuiving in ELSD. Membraanstikstofgeneratoren zonder bewegende onderdelen, geluidsarm en zonder elektrische voeding. Dit beperkt de installatie en het onderhoud tot een minimum en zorgt met een hoge mate van betrouwbaarheid voor een maximale 'up time' van het instrument.
  • Een jaarlijks onderhoud nodig
  • Compact en betrouwbaar
Zuiverheid: 99%
Druk aan ingang: 4,1 tot 9.9 bar
Uitgang: ¼” NPT vrouwelijk