Droger voor laboratoriumglaswerk, STL
Leverancier: Gerhardt
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
411-3320EA 0 EUR
411-3320
Droger voor laboratoriumglaswerk, STL
Verwarmers Heteluchtdrogers
Deze heteluchtventilator zorgt voor betrouwbaar en snel drogen van laboratoriumglaswerk. Een roterende holle steunschacht is aan de voet bevestigd, met 56 laterale droogbuizen.
  • 24 buizen met Ø 16 mm voor grote recipiënten, 32 buizen met Ø 11 mm voor kleinere recipiënten
  • Een geïntegreerde ventilator van 900 W met verwarmingsrooster blaast gefilterde lucht in de buizen
  • De maximumtemperatuur in de recipiënt bedraagt ±50 °C
  • Bedieningspaneel aan de voorzijde met dubbel controlelampje voor voeding en verwarming, hoofdschakelaar voor koude en warme stand met elektrische timer