U heeft gezocht op: Wasmachines voor glaswerk
20  results were found
SearchResultCount:"20"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: MIELE
Omschrijving: The PLW 7111 SlimLine laboratory washers offer a comprehensive and systematic solution for analytically pure reprocessing of laboratory glassware.
Catalogus nummer: (141-0593)
Leverancier: MIELE
Omschrijving: These cleaning and disinfection machines with integrated drying system and drawer have been designed for the treatment of clinical instruments and for...
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: MIELE
Omschrijving: G 7896 DOS-kast: voor 1 tot 4 DOS-modules met containers.
Leverancier: MIELE
Omschrijving: Wasmachines voor glaswerk, APH 409 Crossover network cable for direct connection to PC, length 5 m (type 9), b×d×h: 250×350×30 mm
Leverancier: MIELE
Omschrijving: The PLW 8616 laboratory washer can accommodate 216 laboratory flasks, 588 vials, or 294 pipettes. The large glassware washer is flexible and simple to...
Catalogus nummer: (MIEL10085320)
Leverancier: MIELE
Omschrijving: PG 8504 is een autonoom apparaat met deksel en zijn behuizing is gemaakt van roestvrij staal. Het is geschikt voor een groot aantal verschillende...
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: MIELE
Omschrijving: The PLW 8617 large laboratory glasswasher can accommodate 216 laboratory flasks, 588 vials, or 294 pipettes. The large glasswasher is flexible and sim...
Leverancier: MIELE
Omschrijving: Miele PG 8593 laboratoriumglasspoelmachine is een professionele oplossing voor laboratoriumglaswerk voor analytische experimenten. Deze aanpak is bijz...
Leverancier: MIELE
Omschrijving: Miele PG 8583 laboratoriumglaswerk wasmachine is een professionele oplossing voor:
laboratoriumglaswerk voor analytische experimenten. Deze benad...
Catalogus nummer: (141-1481)
Leverancier: MIELE
Omschrijving: The PLW 6111 SlimLine laboratory washer offer a comprehensive and systematic solution to the reprocessing of laboratory glassware for analytical exper...
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: MIELE
Omschrijving: Miele PG 8583 CD Laboratory glasswasher represents a professional solution for laboratory glassware for analytical experiments. This approach is parti...
Leverancier: MIELE
Omschrijving: The PLW 8615 large laboratory glasswasher can accommodate 216 laboratory flasks, 588 vials, or 294 pipettes. The large glasswasher is flexible and sim...
Leverancier: SMEG S.P.A.
Omschrijving: Alle was- en desinfecteermachines van Smeg zijn vervaardigd op basis van specifieke projecten met professionele materialen en speciale onderdelen, om ...
Catalogus nummer: (SMEGGW4090P)
Leverancier: SMEG S.P.A.
Omschrijving: Display: 128×64 pixel.
UOM: 1 * 1 ST
New Product
Leverancier: SMEG S.P.A.
Omschrijving: Alle was- en desinfecteermachines van Smeg zijn vervaardigd op basis van specifieke projecten met professionele materialen en speciale onderdelen, om ...
Leverancier: GETINGE LIFE SCIENCES
Omschrijving: The Lancer 910 LX offers 2 levels of cleaning with a choice of position for the upper level. This freestanding glassware washer while being contained ...
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 20
no targeter for Bottom